Learn More
Thermo Scientific™ Sondas de compensación automática de la temperatura (ATC) de acero inoxidable Orion™
Descripción
Corrija automáticamente las mediciones de pH con variación de pendiente de electrodos debido al cambio de temperatura con las sondas de compensación automática de la temperatura (ATC) de acero inoxidable Thermo Scientific™ Orion™.
Escala de temperatura: De 0 °C a 100 °C
Exactitud relativa: ± 1 °C
Intervalo de pH: Desde 0 hasta 14
Almacenamiento: almacenamiento en aire
Incluye: cable de 1 m
Nota: El conector debe ser compatible con el medidor que utilice.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Sonda micro ATC con punta de acero inoxidable y cuerpo de epoxi |
| Exactitud | ±1 °C |
| Para utilizar con (equipo) | Medidor de pH estándar |
| Material | Punta de acero inoxidable y cuerpo de epoxi |
| Temperatura de funcionamiento (métrico) | 0°C a 100°C |
| Tipo | Sonda ATC, punta de acero inoxidable, cuerpo de epoxi |
| Diámetro del cuerpo (métrico) | 5 mm |
| Longitud (métrico) | 117 mm |
| Temperatura de funcionamiento (imperial) | De 32° a 212 °F |
| Tipos de conector | MiniDIN (para Orion Star, Star A y Versa Star) |
| Mostrar más |
Periodo de garantía limitado:Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.Exención de responsabilidad para la restricción de uso en investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.