Learn More
Thermo Scientific™ Sondas de compensación automática de la temperatura (ATC) de acero inoxidable Orion™
Código de producto. 10050113
Cambiar vista
Click to view available options
Tipos de conector:
DIN de 8 pines (serie A+)
MiniDIN (para Orion Star, Star A y Versa Star)
Punta fono (PerpHecT)
Toma fono de 2,5 mm para medidores Russell
Tipo:
Sonda ATC, cuerpo de acero inoxidable
Sonda ATC, punta de acero inoxidable, cuerpo de epoxi
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipos de conector Tipo Tamaño de la unidad
10050113 MiniDIN (para Orion Star, Star A y Versa Star) Sonda ATC, cuerpo de acero inoxidable cada uno
11762847 Toma fono de 2,5 mm para medidores Russell Sonda ATC, cuerpo de acero inoxidable cada uno
10009140 DIN de 8 pines (serie A+) Sonda ATC, cuerpo de acero inoxidable cada uno
10669542 Punta fono (PerpHecT) Sonda ATC, cuerpo de acero inoxidable cada uno
10620004 MiniDIN (para Orion Star, Star A y Versa Star) Sonda ATC, punta de acero inoxidable, cuerpo de epoxi cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10050113 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 927007MD
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    554.01€
    466.83€ / paquete de 1
    Ahorro 87.18€
    15% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Corrija automáticamente las mediciones de pH con variación de pendiente de electrodos debido al cambio de temperatura.
Corrija automáticamente las mediciones de pH con variación de pendiente de electrodos debido al cambio de temperatura con las sondas de compensación automática de la temperatura (ATC) de acero inoxidable Thermo Scientific™ Orion™.
Escala de temperatura: De 0 °C a 100 °C 
Exactitud relativa: ± 1 °C
Intervalo de pH: Desde 0 hasta 14
Almacenamiento: almacenamiento en aire
Incluye: cable de 1 m
Nota:  El conector debe ser compatible con el medidor que utilice.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Sonda ATC con cuerpo de acero inoxidable
Exactitud ±2 °C
Para utilizar con (equipo) Medidor de pH estándar
Material Acero inoxidable
Temperatura de funcionamiento (métrico) 0°C a 100°C
Tipo Sonda ATC, cuerpo de acero inoxidable
Diámetro del cuerpo (métrico) 6 mm
Longitud (métrico) 120 mm
Temperatura de funcionamiento (imperial) De 32° a 212 °F
Tipos de conector MiniDIN (para Orion Star, Star A y Versa Star)
Requisitos de almacenamiento almacenamiento en aire