Learn More
Thermo Scientific™ Electrodo combinado de sodio Orion™ ROSS™ con conector BNC resistente al agua
Descripción
Measure sodium in aqueous solutions quickly, accurately and economically with Thermo Scientific™ Orion™ Sodium Electrodes. A unique redox internal system with a Thermo Scientific™ Orion™ ROSS™ electrode provides faster response, and greater stability and accuracy than conventional sodium electrodes.
Incluye:
- Los electrodos BNC de sodio incluyen cables de 1 m
- Solución de relleno de electrodos de sodio ROSS: 50 ml
- Ajustador de fuerza iónica de sodio (ISA): 475mL
- Estándar de adición conocida de sodio: 475mL
- Estándar de sodio de 1.000 ppm con ISA: 475mL
- Estándar de sodio de 1.000 ppm: 475mL
- Solución reacondicionadora de sodio: 475mL
- Solución de almacenamiento de electrodo de sodio 475mL
Especificaciones
Especificaciones
| Aplicaciones | Mide el sodio en solución acuosa de forma rápida, exacta y económica. El exclusivo sistema interno redox con electrodo ROSS™ proporciona una capacidad de respuesta más rápida, mayor estabilidad y más exactitud que los electrodos de sodio convencionales |
| Tipos de conector | BNC |
| Descripción | Electrodo de sodio Orion con BNC y semicelda ROSS |
| Diámetro del cuerpo (imperial) | 0.47 in |
| Diámetro del cuerpo (métrico) | 13 mm |
| Tipo de solución de llenado | 900010 o 900012 para Na+ de bajo nivel; solución de llenado de electrodos de sodio ROSS: 50 mL |
| Referencia interna | 800300 or800500U |
| Longitud (imperial) | 4.72 in |
| Longitud del cable (imperial) | 39.3 in. |
| Longitud (métrico) | 120 mm |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
- Atención
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H315-Provoca irritación cutánea.,Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.,Provoca irritación ocular grave.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.,Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.,Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.,EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- P362-Quitar las prendas contaminadas.
- P403-Almacenar en un lugar bien ventilado.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .