Learn More
Thermo Scientific™ Electrodo combinado de sodio Orion™ ROSS™ con conector BNC resistente al agua
Código de producto. 10384141
Change view
Click to view available options
Tipos de conector:
BNC
BNC resistente al agua
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipos de conector unitSize
10384141 BNC resistente al agua cada uno
10451213 BNC cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10384141 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 8611BNWP
Mida el sodio en soluciones acuosas de forma rápida, precisa y económica con estos electrodos de sodio.
Measure sodium in aqueous solutions quickly, accurately and economically with Thermo Scientific™ Orion™ Sodium Electrodes. A unique redox internal system with a Thermo Scientific™ Orion™ ROSS™ electrode provides faster response, and greater stability and accuracy than conventional sodium electrodes.
Incluye:
  • Los electrodos BNC de sodio incluyen cables de 1 m
  • Solución de relleno de electrodos de sodio ROSS: 50 ml
  • Ajustador de fuerza iónica de sodio (ISA): 475mL
  • Estándar de adición conocida de sodio: 475mL
  • Estándar de sodio de 1.000 ppm con ISA: 475mL
  • Estándar de sodio de 1.000 ppm: 475mL
  • Solución reacondicionadora de sodio: 475mL
  • Solución de almacenamiento de electrodo de sodio 475mL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipos de conector BNC resistente al agua
Descripción Electrodo combinado de sodio ROSS
Diámetro del cuerpo (imperial) 0.47 in
Diámetro del cuerpo (métrico) 12 mm
Tipo de solución de llenado 900010 o 900012 para Na+ de bajo nivel; solución de llenado de electrodos de sodio ROSS: 50 mL
Junta Sure-Flow Junction
Longitud (imperial) 4.72 in
Longitud del cable (imperial) 39.3 in.
Longitud (métrico) 120 mm
Longitud del cable (métrico) 1M
Material Cuerpo de vidrio
Intervalo de funcionamiento (métrico) Saturado a 10-6 M, saturado a 0,02 ppm
Temperatura de funcionamiento (imperial) 32 to 176°F
Para utilizar con (equipo) Medidores de ISE
Temperatura de funcionamiento (métrico) De 0° a + 100°C
Intervalo de medición
  • 1 x 10-6 M to saturated
  • 0.02 ppm to saturated
Parámetro Sodium Combination Ion Selective Electrode
Refillable Yes
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • SODIUM SPECIFIC ELECTRODE
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: ammonium chloride, ammonium hydroxide, triton X-100