Learn More
Thermo Scientific™ Electrodos de plata/sulfuro Orion™
Descripción
Realice una medición rápida, sencilla, precisa y económica de los iones de plata y sulfuro en soluciones acuosas con los electrodos de plata/sulfuro Thermo Scientific™ Orion™. Estos electrodos tienen dos electrodos que miden iones de plata y sulfuro en soluciones acuosas, además de realizar valoraciones de nivel bajo de cianuro y haluro.
- Los electrodos de referencia y medida están incluidos en un electrodo.
- La junta de referencia Thermo Scientific™ Sure-Flow™ incorporada impide la obstrucción de los electrodos y proporciona lecturas rápidas y estables.
- Disponible con un conector BNC resistente al agua, BNC y de tapón roscado; puede, además, utilizarse en cualquier medidor ISE con una conexión BNC.
- La junta para líquido de flujo libre garantiza potenciales estables sin desviación.
- El conector BNWP proporciona una conexión segura y resistente al agua cuando se utiliza con los medidores Orion de la serie Star.
- Debe utilizarse con el electrodo de referencia de doble junta.
Incluye:
Los electrodos BNC y BNC resistentes al agua incluyen cables de 1 m.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipos de conector | BNC resistente al agua |
| Descripción | Combinación de estado sólido Ionplus Sure-Flow con WPBNC |
| Desviación | potenciales sin desviación |
| Junta | La unión de flujo libre garantiza la estabilidad. |
| Longitud del cable (métrico) | 1M |
| Para utilizar con (equipo) | Medidores de ISE |
| Temperatura de funcionamiento (métrico) | De 0 °C a 80 °C |
| Tipo | Electrodo combinado selectivo de iones de plomo, conector BNC resistente al agua |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.