Learn More
Thermo Scientific™ Electrodos Orion™ Silver Billet
Código de producto. 10458912
Change view
Click to view available options
Tipo:
Electrodo Combinado Silver Billet
Electrodo de semicelda
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo unitSize
10458912 Electrodo Combinado Silver Billet 1 PCS
10429412 Electrodo de semicelda cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10458912 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 9780SC
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Logre una determinación precisa de haluros potenciométricos con electrodos dobles utilizando los electrodos Thermo Scientific™ Orion™ Silver Billet.
Determine con precisión los haluros potenciométricos con electrodos dobles utilizando los electrodos Thermo Scientific™ Orion™ Silver Billet. Estos electrodos, utilizados para las determinaciones de haluro potenciométrico, son una combinación de un electrodo indicador de la billeta de plata junto con una media celda silver billet.
  • Disponible con función de electrodo de combinación y electrodo de semicelda
  • Intervalo de concentración: indicador de punto final
  • Intervalo de temperatura: De 0° a 80 °C
  • Ref. interna: Ag/AgCl
  • Dimensiones: 120 × 12 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Estructura combinada de plata con unión de cerámica
Diámetro del cuerpo (métrico) 12mm
Referencia interna Ag/AgCl
Junta cerámica
Longitud (métrico) 120mm
Material Silver Billet
Para utilizar con (equipo) Instrumentos Orion que realizan determinaciones de haluros potenciométricos
Temperatura de funcionamiento (métrico) De 0 °C a 80 °C
Tipo Electrodo Combinado Silver Billet
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.