Learn More
Thermo Scientific™ Adaptador de cable Orion™ Star Series RS232 a USB
Código de producto. 11742637
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño de la unidad
11742637 cada uno
1 options
Código de producto. 11742637 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 1010005
Fecha estimada de envoi: 14-10-2026
Conecte un puerto USB al puerto RS232 del medidor mediante el adaptador de cable Thermo Scientific™ Orion™ Star Series RS232 a USB.
Conecte un puerto USB al puerto RS232 del medidor mediante el adaptador de cable Thermo Scientific™ Orion™ Star Series RS232 a USB. Este adaptador permite la interfaz entre una conexión USB y los medidores Thermo Scientific™ Orion™ Versa Star, medidores Thermo Scientific™ Orion™ Star A (series Star A320, Star A220 y Star A210) y medidores Orion™ Star y Star Plus heredados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Cable adaptador de Orion Star series RS232 a USB
Tipo Cable de interfaz de medidor
Incluye Cable y adaptador de interfaz de ordenador de RS232 a USB (conector de medidor RS232 de 2,5 mm y conector de ordenador USB)
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.