Learn More
Thermo Scientific™ Impresora Orion™ Star serie RS232 y juego de cables para ordenador
Código de producto. 12043313
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Tamaño de la unidad
12043313 1 PCS
1 options
Código de producto. 12043313 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 1010004
Fecha estimada de envoi: 21-01-2027
Conecte su ordenador e impresora a un medidor de las series Versa Star, Star A200 o Star A300 mediante el juego de cables de ordenador e impresora Thermo Scientific™ Orion™ Star Series RS232.
Conecte el ordenador e impresora a un medidor mediante el cable de ordenador e impresora Thermo Scientific™ Orion™ Star Series RS232 Ajustar. Estos cables están diseñados para su uso con medidores Thermo Scientific™ Orion™ Versa Star, medidores Thermo Scientific™ Orion™ Star A (series Star A320, Star A220 y Star A210) y medidores Orion™ Star y Star Plus heredados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Impresora Orion Star serie RS232 y juego de cables para ordenador
Tipo Cable de interfaz de medidor
Incluye Un cable de interfaz de impresora RS232 (conector de medidor RS232 de 2,5 mm y conector de impresora RS232 de 25 pines) y un cable de interfaz de ordenador RS232 (conector de medidor RS232 de 2,5 mm y conector de ordenador RS232 de 9 pines)
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.