Learn More
Thermo Scientific™ Electrodos combinados de pH/ATC Triode™ rellenables Orion™ ROSS Ultra™ para medidores de la serie Orion
Description
Mida medios biológicos, productos farmacéuticos, alimentos y mucho más con los electrodos combinados de pH/ATC rellenables Thermo Scientific™ Orion™ ROSS Ultra™ Triode™.
Mida medios biológicos, productos farmacéuticos, alimentos y mucho más con los electrodos combinados de pH/ATC rellenables Thermo Scientific™ Orion™ ROSS Ultra™ Triode™.Son ideales para cualquier aplicación donde el uso de electrodos de referencia metálicos contaminaría las muestras.Los electrodos de pH/ATC ROSS Ultra ofrecen más flexibilidad, exactitud y precisión para satisfacer sus necesidades de medición del pH.Con sensores de temperatura integrados, estos electrodos son una solución práctica para las mediciones sistemáticas de muestras.Tienen una gran estabilidad y desviación, y se suministran con una garantía de sustitución de dos años.
Sistema de componentes internos exclusivo que sustituye a los componentes de Ag/AgCl o Hg2Cl2 con hilo de platino y solución de relleno de pareja de redox. Células de referencia de junta doble provistas de una junta externa de fibra de vidrio o cerámica porosa. El diseño proporciona un potencial estable, independiente de la temperatura, y lecturas estables incluso con variaciones entre muestras de 50°C (90°F) o más. Reduce al mínimo la deriva del electrodo, los efectos de la agitación y la obturación de juntas, además de eliminar la necesidad de normalizar con frecuencia, acelerando así el análisis de las muestras.
- Cuerpo de epoxi para mayor durabilidad y resistencia
- Sonda ATC integrada
- Aplicaciones de uso general
- Tamaño estándar y bombilla estándar
- Unión de fibra de vidrio
- L × Diám.: 120 × 12 mm
Especificaciones
- pH de 0 a 14
- De 0 °C a 100 °C
- Pendiente, 92 a 102 %; punto isopotencial, 7 de pH
- Cuando se estandariza en tampón de 6,86 de pH a 25 °C, la precisión es de ±0,03 de pH para el tampón de 0 °C a 100 °C (utilizando ATC); la respuesta es estable hasta 0,01 de pH en 30 segundos a 25 °C y 75 °C y estable hasta ±0,002 de pH en 15 segundos cuando se ciclan entre tampones de 6,86 de pH y 4,01 a 25 °C
- Diám. máx. tapa (arriba): 0,75in 19 mm; diámetro del collar 16 mm; la longitud del cable es de (1m)
Specifications
Specifications
| Descripción | Electrodos combinados de pH/ATC rellenables Orion ROSS Ultra Triode con un conector BNC y MiniDIN de 8 pines y cable de 1 metro |
| Tipos de conector | BNC resistente al agua, MiniDIN de 8 pines, 8-pin Mini-DIN |
| Junta | Fibra de vidrio |
| Material | Cuerpo epóxico |
| Intervalo de pH | De 0 a 14 |
| Temperatura de funcionamiento (métrico) | De 0 °C a 100 °C |
| Tipo | Electrodo combinado de pH/ATC |
| Tipo de solución de llenado | Solución de relleno de KCl 3 M para electrodos ROSS (n.º 810007) |
| Para utilizar con (equipo) | Medidores Orion Versa Star, Star A y Dual Star |
| Referencia interna | ROSS |
| Show More |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.