Learn More
Thermo Scientific™ Electrodos combinados de pH/ATC de bajo mantenimiento Orion™ ROSS Ultra™ Triode™
Código de producto. 11839221
Cambiar vista
Click to view available options
Tipos de conector:
BNC resistente al agua, MiniDIN de 8 pines, 8-pin Mini-DIN
Longitud del cable (métrico):
1 m
3 m
Tamaño de la unidad:
1 PCS
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipos de conector Longitud del cable (métrico) Tamaño de la unidad
11839221 BNC resistente al agua, MiniDIN de 8 pines, 8-pin Mini-DIN 1 m 1 PCS
11849221 BNC resistente al agua, MiniDIN de 8 pines, 8-pin Mini-DIN 3 m 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11839221 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 8107BNUMD
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Mida el pH y la temperatura de las muestras con estos electrodos combinados de pH/ATC de poco mantenimiento.
Aumente la precisión de sus lecturas con los electrodos combinados de pH/ATC de poco mantenimiento Thermo Scientific™ Orion™ ROSS Ultra™ Triode™. Estos electrodos combinados tienen un sensor de pH que le brinda un rendimiento superior a temperaturas de muestras variables. Combinan la estabilidad, la precisión y la velocidad de respuesta de la línea ROSS Ultra con la medición de temperatura integrada. Los electrodos Orion ROSS no contienen plata ni cloruro de plata y su diseño de doble junta protege la muestra de la contaminación y permite la compatibilidad de los electrodos con los tampones de TRIS.
Medición del pH y la temperatura con un solo electrodo de bajo mantenimiento
Las muestras de baja fuerza iónica, como el agua limpia, suponen un reto para el rendimiento del electrodo de pH. Es común que se produzcan una ralentización de respuesta, una precisión deficiente y desviaciones. El electrodo de pH Thermo Scientific Orion ROSS Ultra 8107 Triode responde en un minuto con una lectura estable y precisa.
Complete las mediciones de pH con mayor rapidez. Obtenga una vida útil de electrodo larga y sin mantenimiento con el gel especial de larga duración y el innovador diseño de unión de vidrio capilar. Mantenga la integridad de las muestras, incluso en tampones TRIS; los electrodos con diseño de unión doble ROSS no contienen plata que puede unirse a las muestras biológicas. Con sensores de temperatura integrados, estos electrodos son una solución práctica para las mediciones sistemáticas de muestras.
Compatibles con medidores Thermo Scientific™ Orion™ Versa Star™, Thermo Scientific™ Orion Star™ A y Thermo Scientific™ Orion™ Dual Star™, así como con medidores de pH Mettler Toledo™.
Mercados objetivo:
  • Farmacia/biofarmacia
  • Elaboración de alimentos
  • Sectores académico y gubernamental
  • Medioambiente
Aplicaciones:
  • Control de calidad
  • Investigación
  • Uso general
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Electrodos combinados de pH/ATC de poco mantenimiento Orion ROSS Ultra Triode con un conector BNC y Mini-DIN de 8 pines y cable de 1 metro
Tipos de conector BNC resistente al agua, MiniDIN de 8 pines, 8-pin Mini-DIN
Junta Capilar de vidrio
Material Cuerpo de epoxi resistente, relleno con gel de bajo mantenimiento
Intervalo de pH De 0 a 14
Temperatura de funcionamiento (métrico) De 0 °C a 80 °C
Tipo Electrodo combinado de pH/ATC
Tipo de solución de llenado Ninguna requerida
Para utilizar con (equipo) Medidores Orion Versa Star, Star A y Dual Star
Referencia interna ROSS
Punto isopotencial 7
Exactitud relativa del pH 0,03 pH para tampones que utilizan compensación automática de temperatura
Precisión 0,01
Compatibilidad de muestras TRIS, sulfuros o proteínas
Garantía 18 meses
Longitud (métrico) 120 mm
Longitud del cable (métrico) 1 m
Diámetro (métrico) 12 mm