Learn More
Thermo Scientific™ Electrodo de media celda Orion™ ROSS™, conector BNC resistente al agua
Código de producto. 10029070
Cambiar vista
Click to view available options
Tipos de conector:
BNC
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipos de conector Tamaño de la unidad
10029070 BNC cada uno
1 options
Código de producto. 10029070 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 8101BNWP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    383.31€
    301.67€ / paquete de 1
    Ahorro 81.64€
    21% Descuento
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Calcule los resultados con una precisión entre tres y cinco veces superior a la que se alcanza con los electrodos convencionales con este electrodo de semicelda.
Obtenga resultados de tres a cinco veces más precisos que los obtenidos con electrodos convencionales con el electrodo de semicelda Thermo Scientific™ Orion™ 8101BNWP ROSS™. Este electrodo proporciona lecturas estables para pH 0,01 en menos de 30 segundos.
  • Material: cuerpo de vidrio.
  • Intervalo de pH: Desde 0 hasta 14
  • Intervalo de temperatura: De 0° a 100 °C
  • Dimensiones: 120 × 12mm
  • Referencia interna: ROSS
  • Precisión en pH: 0,01
  • Diámetro del tapón: 16mm
  • Para utilizar con electrodos de referencia Orion ROSS 800300 o 800500U
  • Funciona también en el caso extremo de que la diferencia de temperatura de las muestras sea de 50 °C o más.
  • Determinación precisa del pH en trabajos rutinarios o de investigación.
  • Con una deriva inferior a 0,002 pH al día, la reestandarización es mínima.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Descripción Conector BNC resistente al agua
Tipos de conector BNC
Junta Doble
Material Cuerpo de vidrio
Intervalo de pH De 0 a 14
Temperatura de funcionamiento (métrico) De 0 °C a 100 °C
Tipo Electrodo de media celda, conector BNC resistente al agua
Desviación Con una deriva inferior a 0,002 pH al día, la reestandarización es mínima.
Electrodo. ROSS indicating pH half-cell
Para utilizar con (equipo) Electrodo de referencia Orion ROSS 800300 o 800500U
Referencia interna ROSS
Precisión 0,01
Longitud (métrico) 120 mm
Diámetro del cuerpo (métrico) 12 mm
Diámetro del tapón (métrico) 16 mm