Learn More
Thermo Scientific™ Accesorios y kits de resistencias Orion™
Código de producto. 11732637
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Célula de flujo para inmersión
Kit de resistencia de calibración de la conductividad
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo Tamaño de la unidad
11732637 Kit de resistencia de calibración de la conductividad cada uno
11708216 Célula de flujo para inmersión 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11732637 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 1010001
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Realice casi cualquier análisis electroquímico con estos estándares, soluciones y accesorios de conductividad.
Utilice el kit de calibración de resistencia de la conductividad para verificar el rendimiento de los medidores de conductividad Thermo Scientific™ Orion™ Versa Star, los medidores de conductividad Thermo Scientific™ Orion™ Star serie A y los antiguos medidores de conductividad Orion™ Star. Cada kit de calibración de la conductividad incluye seis resistencias que simulan los valores de conductancia nominal entre 1 μS y 100 mS y tiene conectores MiniDIN de 8 pines.
Estándares de conductividad
  • Trazables a los materiales de referencia del patrón NIST.
  • Diseño específico para satisfacer todas las necesidades del usuario final, incluidos los estándares DIN y de conformidad de uso en laboratorios.
  • Las tablas de temperaturas de los estándares de conductividad están programadas en el software del medidor Thermo Scientific Orion para utilizarlas con la función de calibración automática.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Kit de resistencia para calibración de conductividad con conexión MiniDIN de 8 pines
Para utilizar con (equipo) Medidor de conductividad 3-Star, medidor de pH/conductividad 4-Star, medidor de pH/OD/conductividad 5-Star, medidor de pH/ISE/OD/conductividad 5-Star
Tipo Kit de resistencia de calibración de la conductividad
Para utilizar con (aplicación) Conductivity Calibration