Learn More
Thermo Scientific™ Accesorios y kits de resistencias Orion™
Código de producto. 11708216
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Célula de flujo para inmersión
Kit de resistencia de calibración de la conductividad
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo unitSize
11708216 Célula de flujo para inmersión 1 PCS
11732637 Kit de resistencia de calibración de la conductividad cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11708216 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 013017
Fecha estimada de envoi: 21-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Realice casi cualquier análisis electroquímico con estos estándares, soluciones y accesorios de conductividad.
Utilice el kit de calibración de resistencia de la conductividad para verificar el rendimiento de los medidores de conductividad Thermo Scientific™ Orion™ Versa Star, los medidores de conductividad Thermo Scientific™ Orion™ Star serie A y los antiguos medidores de conductividad Orion™ Star. Cada kit de calibración de la conductividad incluye seis resistencias que simulan los valores de conductancia nominal entre 1 μS y 100 mS y tiene conectores MiniDIN de 8 pines.
Estándares de conductividad
  • Trazables a los materiales de referencia del patrón NIST.
  • Diseño específico para satisfacer todas las necesidades del usuario final, incluidos los estándares DIN y de conformidad de uso en laboratorios.
  • Las tablas de temperaturas de los estándares de conductividad están programadas en el software del medidor Thermo Scientific Orion para utilizarlas con la función de calibración automática.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Celda de flujo para vidrio de repuesto
Para utilizar con (equipo) Sondas de conductividad (013016MD, 013016A y 013016D)
Tipo Célula de flujo para inmersión
Trazable por el NIST Sí
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.