Learn More
Thermo Scientific™ Electrodos Redox/ORP/Temp Orion™
Código de producto. 11732857
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Electrodos Redox/ORP/Temp
Para utilizar con (equipo):
Medidores de la serie Orion Star
Medidores serie Orion A+
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
11732857 Electrodos Redox/ORP/Temp Medidores de la serie Orion Star cada uno
10691033 Electrodos Redox/ORP/Temp Medidores serie Orion A+ cada uno
10315173 Electrodos Redox/ORP/Temp Medidores serie Orion A+ cada uno
10080514 Electrodos Redox/ORP/Temp Medidores de la serie Orion Star cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11732857 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 9179BNMD
Fecha estimada de envoi: 16-11-2026
Mida de forma simultánea y eficaz el ORP y la temperatura sin utilizar un electrodo de referencia independiente en una sola acción con ayuda de estos electrodos de redox/ORP/temperatura.
Mida de forma simultánea y eficaz el ORP y la temperatura sin utilizar un electrodo de referencia independiente en una sola acción. Los electrodos Thermo Scientific™ Orion™ Redox/ORP/Temp miden el ORP y la temperatura mediante un sensor redox de platino, un sistema de referencia interno de cloruro de plata y plata y un termistor integrado que se adapta para la compensación automática de temperatura (ATC).
Características:
  • Disponible en mantenimiento bajo de triodo epóxico y diseño de triodo epóxico rellenable
  • Termistor integrado para compensación automática de temperatura (ATC)
  • No se ha diseñado para valoraciones amperométricas o de corriente constante, como el análisis Karl Fischer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Aplicaciones Water testing,wastewater, disinfection, aquaculture, process water.
Tipos de conector BNC (Waterproof)
Descripción Tríodo epóxico de bajo mantenimiento
Material Epoxi
Certificaciones/conformidad ASTM D1498, Standard Methods 2580, USGS Ch 6.5
Para utilizar con (equipo) Medidores de la serie Orion Star
Temperatura de funcionamiento (métrico) 0°C to 80°C
Tipo Electrodos Redox/ORP/Temp