Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Probe Maintenance Kits for Dissolved Oxygen Meters
Description
Help ensure optimal performance of Orion polarographic dissolved oxygen probes with Thermo Scientific™ Orion™ Probe Maintenance Kits for Dissolved Oxygen Meters, which include electrolyte solution, polishing disk and two membrane caps.
Spécification
Spécification
| Descripción | Kit de mantenimiento de la sonda |
| Para utilizar con (equipo) | Sonda de oxígeno disuelto y medidor |
| Tipo | Accesorios para sondas de oxígeno disuelto |
| Incluye | 2 tapones de membrana, solución electrolítica y disco de pulido |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.