Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Powder Chemistry Packs
Código de producto. 11757727 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Amoníaco
Cloro (libre)
Cloro (total)
Cobre (libre)
Fosfato (orto)
Hierro (Ferrum)
Hierro (total)
Manganeso
Molibdato/molibdeno
Nitrito
Sulfato
Sílice
temp:
De 0,01 a 0,3 mg/l N
De 0,01 a 0,8 mg/l N
De 0,02 a 1,80 mg/l Fe
De 0,02 a 2 mg/l de Cl2
De 0,02 a 3 mg/l Fe
De 0,05 a 5,0 mg/l de Cu
De 0,06 a 2,5 mg/l de PO4
De 0,1 a 18 mg/l Mn
De 0,5 a 66 mg/l de MoO4
De 1 a 90 mg/l de SiO2
De 5 a 100 mg/l de SO4
Tamaño de la unidad:
100 PCS
100 TEST
cada uno
paquete de 100
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo temp Tamaño de la unidad
11757727 Cloro (libre) De 0,02 a 2 mg/l de Cl2 paquete de 100
11707727 Amoníaco De 0,01 a 0,8 mg/l N cada uno
11717727 Cobre (libre) De 0,05 a 5,0 mg/l de Cu cada uno
15159192 Molibdato/molibdeno De 0,5 a 66 mg/l de MoO4 paquete de 100
11727727 Molibdato/molibdeno De 0,5 a 66 mg/l de MoO4 cada uno
11737727 Nitrito De 0,01 a 0,3 mg/l N cada uno
11747727 Manganeso De 0,1 a 18 mg/l Mn cada uno
11712248 Sílice De 1 a 90 mg/l de SiO2 100 PCS
11767727 Cloro (total) De 0,02 a 2 mg/l de Cl2 cada uno
11777727 Hierro (Ferrum) De 0,02 a 3 mg/l Fe cada uno
11787727 Hierro (total) De 0,02 a 1,80 mg/l Fe cada uno
11797727 Sulfato De 5 a 100 mg/l de SO4 100 TEST
11707737 Fosfato (orto) De 0,06 a 2,5 mg/l de PO4 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Código de producto. 11757727 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor AC4P71
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    75.70€
    60.05€ / paquete de 100
    Ahorro 15.65€
    20% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Consiga mediciones más sencillas y limpias con los sobres de reactivos en polvo previamente medidos y listos para su uso.
Utilice los reactivos Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast Powder Pack con los colorímetros Orion AQUAfast y los espectrofotómetros Thermo Scientific Orion AquaMate Vis y UV-Vis. Los reactivos en polvo se disuelven rápidamente en solución, son fáciles de mezclar y no es necesario utilizar una varilla agitadora o desmenuzarlos. Cada sobre de polvo tiene muescas para una apertura simplificada de la bolsa en laboratorio o in situ. Los reactivos del sobre de polvo miden aluminio, amoníaco, cloro, cobre, cianuro, DEHA, hierro, manganeso, molibdato, nitrito, fosfato, sílice y sulfato.
  • Son equivalentes a otros reactivos conocidos y ampliamente utilizados.
  • Compatible con los colorímetros Orion™ AQUAfast™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Tipo Cloro (libre)
Métodos aprobados por la EPA Agua potable: Métodos estándar 4500-Cl G / ATP aprobado por EPA método Orion AC4P71; Aguas residuales: Métodos estándar 4500-CI G-2000
Para utilizar con (equipo) Espectrofotómetros Orion AquaMate Vis y UV-Vis, colorímetro Orion AQUAfast AQ4000, colorímetro Orion AQUAfast AQ3700
Incluye 100 paquetes de polvo de DPD de cloro libre
Envase Powder Pack
Cantidad 100 pruebas
temp De 0,02 a 2 mg/l de Cl2
Accesorios recomendados Viales redondos AQUAfast de 24 mm (n.º de cat. AC2V24)
Método de prueba DPD
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.