Learn More
Thermo Scientific™ Electrodos de potasio Orion™
Descripción
Measure potassium ions in aqueous solutions simply, accurately and economically with Thermo Scientific™ Orion™ Potassium Electrodes.
- Número de catálogo de estándares de calibración: 0,1 M KCl/921906
- Número de catálogo de ISA requerido: 931911
Especificaciones
Especificaciones
| Tipos de conector | Ninguno |
| Descripción | Módulo de repuesto para electrodo combinado de potasio Sure-Flow 9719BNWP |
| Desviación | potenciales sin desviación |
| Junta | La junta con diseño de cierre por gravedad Sure-Flow garantiza la estabilidad |
| Para utilizar con (equipo) | Medidores de ISE |
| Tipo | Electrodo de ion selectivo combinado |
| Parámetro | Potassium |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.