Learn More
Thermo Scientific™ Solución de llenado de electrodos de pH Orion™
Description
Utilice la solución de llenado de electrodos de pH Thermo Scientific™ Orion™ con electrodos de pH y electrodos de referencia. En envases de frascos de 60 ml (5 x 2 oz).
- La solución de llenado ROSS™ (810007) es la única que se debe utilizar con electrodos de pH ROSS™ y ROSS Ultra™ para evitar el deterioro de los electrodos ROSS
- Cuando utilice un electrodo de referencia de junta simple (900100) o de unión doble (900200) con electrodos de ión selectivo (ISE) Orion, consulte la lista de soluciones de llenado recomendadas en la guía del usuario de ISE.
Specifications
Specifications
| Descripción | Solución de llenado para junta doble, electrodos KNIpHE™ con junta doble |
| Para utilizar con (equipo) | Electrodos de pH y electrodos de referencia; la solución de llenado ROSS (810007) es la única que se debe utilizar con electrodos de pH ROSS™ y ROSS Ultra™ para evitar el deterioro de los electrodos ROSS, Double Junction KNIpHE Electrodes |
| Tipo | Solución de llenado de electrodos de pH |
| Tipo de solución de llenado | Solución de llenado de KCl |
| Envase | Bottle |
| Cantidad | 60 mL |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.