Learn More
Thermo Scientific™ Solución de llenado de electrodos de pH Orion™
Código de producto. 12083363
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de solución de llenado:
Llenado
Llenado de electrodos de pH
Relleno de electrodo de surfactante, relleno Ross
Solución de llenado de KCl
Cantidad:
5 x 60 mL
60 mL
Tamaño de la unidad:
300 ml
5 PCS
paquete de 5
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de solución de llenado Cantidad Tamaño de la unidad
12083363 Relleno de electrodo de surfactante, relleno Ross 60 mL 5 PCS
11767787 Llenado 60 mL paquete de 5
11777787 Llenado 60 mL paquete de 5
12064502 Llenado 60 mL paquete de 5
12034502 Llenado 60 mL 300 ml
12044502 Llenado 60 mL paquete de 5
11797787 Llenado 60 mL paquete de 5
11707797 Llenado 60 mL paquete de 5
11717797 Llenado de electrodos de pH 5 x 60 mL paquete de 5
13499216 Solución de llenado de KCl 60 mL paquete de 5
11767797 Solución de llenado de KCl 60 mL paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Código de producto. 12083363 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 810007
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-01-2027
Utilice esta solución de llenado de electrodos de pH con electrodos de pH y electrodos de referencia.
Utilice la solución de llenado de electrodos de pH Thermo Scientific™ Orion™ con electrodos de pH y electrodos de referencia. En envases de frascos de 60 ml (5 x 2 oz).
  • La solución de llenado ROSS™ (810007) es la única que se debe utilizar con electrodos de pH ROSS™ y ROSS Ultra™ para evitar el deterioro de los electrodos ROSS
  • Cuando utilice un electrodo de referencia de junta simple (900100) o de unión doble (900200) con electrodos de ión selectivo (ISE) Orion, consulte la lista de soluciones de llenado recomendadas en la guía del usuario de ISE.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Solución de llenado para electrodos ROSS Ultra, ROSS y PerpHecT ROSS
Para utilizar con (equipo) Electrodos de pH y electrodos de referencia (para evitar daños, utilice únicamente la solución de llenado ROSS con electrodos Ross), ROSS, PerpHecT ROSS Electrodes
Tipo Solución de llenado de electrodos de pH
Tipo de solución de llenado Relleno de electrodo de surfactante, relleno Ross
Envase 5 frascos de 60 ml
Cantidad 60 mL
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.