Learn More
Thermo Scientific™ Solución de llenado de electrodos de pH Orion™
Código de producto. 11767787
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de solución de llenado:
Llenado
Llenado de electrodos de pH
Relleno de electrodo de surfactante, relleno Ross
Solución de llenado de KCl
Cantidad:
5 x 60 mL
60 mL
Tamaño de la unidad:
300 ml
5 PCS
paquete de 5
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de solución de llenado Cantidad unitSize
11767787 Llenado 60 mL paquete de 5
11777787 Llenado 60 mL paquete de 5
12083363 Relleno de electrodo de surfactante, relleno Ross 60 mL 5 PCS
12064502 Llenado 60 mL paquete de 5
12034502 Llenado 60 mL 300 ml
12044502 Llenado 60 mL paquete de 5
11797787 Llenado 60 mL paquete de 5
11707797 Llenado 60 mL paquete de 5
11717797 Llenado de electrodos de pH 5 x 60 mL paquete de 5
13499216 Solución de llenado de KCl 60 mL paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 11767787 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 510011
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice esta solución de llenado de electrodos de pH con electrodos de pH y electrodos de referencia.
Utilice la solución de llenado de electrodos de pH Thermo Scientific™ Orion™ con electrodos de pH y electrodos de referencia. En envases de frascos de 60 ml (5 x 2 oz).
  • La solución de llenado ROSS™ (810007) es la única que se debe utilizar con electrodos de pH ROSS™ y ROSS Ultra™ para evitar el deterioro de los electrodos ROSS
  • Cuando utilice un electrodo de referencia de junta simple (900100) o de unión doble (900200) con electrodos de ión selectivo (ISE) Orion, consulte la lista de soluciones de llenado recomendadas en la guía del usuario de ISE.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Solución de llenado para electrodos de pH No Cal
Para utilizar con (equipo) Electrodos de pH y electrodos de referencia; la solución de llenado ROSS (810007) es la única que se debe utilizar con electrodos de pH ROSS™ y ROSS Ultra™ para evitar el deterioro de los electrodos ROSS
Tipo Solución de llenado de electrodos de pH
Tipo de solución de llenado Llenado
Envase Frasco
Cantidad 60 mL
compliance-icons
Nombre del producto
  • Reference Filling Solution
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: potassium hydroxide,boric acid, iodine
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.