Learn More
Thermo Scientific™ Soluciones de almacenamiento y limpieza de electrodos de pH Orion™
Código de producto. 11747777
Change view
Click to view available options
Tipo de solución de llenado:
A, B, C, D
Aclare
Limpieza
Limpieza general (C)
Cantidad:
10 paq
30 mL
60 mL
Consulte los componentes individuales
Pack de 25
Tamaño de la unidad:
10 PCS
60 ml
paquete de 25
paquete de 4
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de solución de llenado Cantidad unitSize
11747777 Limpieza general (C) 30 mL paquete de 4
11722737 Limpieza 60 mL 60 ml
11772787 A, B, C, D Consulte los componentes individuales paquete de 4
15304338 Limpieza 30 mL paquete de 4
11727777 Limpieza 30 mL paquete de 4
11737777 Limpieza 60 mL paquete de 4
11757777 Limpieza 60 mL paquete de 4
11772168 Aclare 10 paq 10 PCS
11702188 Aclare Pack de 25 paquete de 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 11747777 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 900023
Restablezca el funcionamiento adecuado del electrodo y prolongue su vida mediante las soluciones de almacenamiento y limpieza de electrodos de pH Thermo Scientific™ Orion™.
Restablezca el funcionamiento adecuado del electrodo y prolongue su vida con las soluciones de almacenamiento y limpieza de electrodos de pH Thermo Scientific™ Orion™ en frascos listos para su uso.
Soluciones de limpieza:
  • Las soluciones se identifican con las letras A, B, C y D, cada una de las cuales designa una formulación exclusiva.
  • La solución de limpieza A elimina sustancias contaminantes proteínicas, la solución de limpieza B elimina sustancias contaminantes bacterianas, la solución de limpieza C realiza una limpieza general y la solución de limpieza D elimina sustancias contaminantes grasas y oleosas.
  • Los frascos incluyen un vaso de precipitados pequeño para contener la solución y una pipeta de plástico para eliminar la solución de llenado antigua del electrodo.
Incluye:
  • Un frasco de cada una de las soluciones de limpieza A, B, C y D
  • Un vaso de precipitados
  • Una pipeta
Soluciones de almacenamiento:
  • La solución de almacenamiento asegura el funcionamiento correcto del electrodo de pH después de un tiempo prolongado de almacenamiento, de un día a otro y entre muestras.
Nota:
Se han modificado los siguientes números de pieza debido a una actualización reciente del sistema:
Número de pieza antiguo: 900021
Número de pieza nuevo: 900021-WA
Número de pieza antiguo: 900022
Número de pieza nuevo: 900022-WA
Utilice el número de pieza nuevo al realizar un pedido o solicitar un presupuesto. Los números de pieza antiguo y nuevo son intercambiables en los archivos Certificado de análisis y Hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción 4 frascos de 30 ml de solución C de limpieza general, vaso de precipitados y pipeta
Para utilizar con (equipo) Electrodo de pH
Tipo Solución de limpieza de electrodos de pH
Tipo de solución de llenado Limpieza general (C)
Para utilizar con (aplicación) Solutions restore proper electrode performance and prolong the useful life of the electrode
Envase Bottle
Cantidad 30 mL
compliance-icons
Nombre del producto
  • pH Cleaner C
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrochloric Acid
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.