Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ pH Electrode Storage Solutions
Código de producto. 11986069
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Electrodo de pH
Cantidad:
60 mL
475 mL
19 L
Unit Size:
475 ML
475 ml
cada uno
paquete de 5
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Para utilizar con (equipo) Cantidad Unit Size
11986069 Electrodo de pH 475 mL 475 ml
12073363 Electrodo de pH 475 mL 475 ML
11777797 Electrodo de pH 60 mL paquete de 5
11752797 Electrodo de pH 19 L cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11986069 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 910001
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Restore proper electrode performance and prolong electrode life using these pH electrode storage solutions.
Restore proper electrode performance and prolong electrode life using Thermo Scientific™ Orion™ pH Electrode Storage Solutions in ready to use bottles.
Soluciones de limpieza:
  • Las soluciones se identifican con las letras A, B, C y D, cada una de las cuales designa una formulación exclusiva.
  • La solución de limpieza A elimina sustancias contaminantes proteínicas, la solución de limpieza B elimina sustancias contaminantes bacterianas, la solución de limpieza C realiza una limpieza general y la solución de limpieza D elimina sustancias contaminantes grasas y oleosas.
  • Los frascos incluyen un vaso de precipitados pequeño para contener la solución y una pipeta de plástico para eliminar la solución de llenado antigua del electrodo.
Incluye:
  • Un frasco de cada una de las soluciones de limpieza A, B, C y D
  • Un vaso de precipitados
  • Una pipeta
Soluciones de almacenamiento:
  • La solución de almacenamiento asegura el funcionamiento correcto del electrodo de pH después de un tiempo prolongado de almacenamiento, de un día a otro y entre muestras.
Nota:
Se han modificado los siguientes números de pieza debido a una actualización reciente del sistema:
Número de pieza antiguo: 900021
Número de pieza nuevo: 900021-WA
Número de pieza antiguo: 900022
Número de pieza nuevo: 900022-WA
Utilice el número de pieza nuevo al realizar un pedido o solicitar un presupuesto. Los números de pieza antiguo y nuevo son intercambiables en los archivos Certificado de análisis y Hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Descripción Solución de almacenamiento de electrodos de pH, frasco de 475 ml (1 pinta)
Para utilizar con (equipo) Electrodo de pH
Tipo Solución de almacenamiento de electrodos de pH
Tipo de solución de llenado Almacenamiento
Para utilizar con (aplicación) garantiza el funcionamiento correcto del electrodo de pH después de un tiempo prolongado de almacenamiento, de un día a otro y entre muestras
Envase Frasco
Cantidad 475 mL
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.