Learn More
Thermo Scientific™ Bolsas individuales de tampón de pH Orion
Código de producto. 10756861
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 x 15 ml
25 x 15 ml
pH:
4.01
7
10.01
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 25
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad pH Tamaño de la unidad
10756861 25 x 15 ml 4.01 paquete de 25
10283061 10 x 15 ml 4.01 paquete de 10
10069110 10 x 15 ml 7 paquete de 10
10242491 25 x 15 ml 7 paquete de 25
10185062 10 x 15 ml 10.01 paquete de 10
10470443 25 x 15 ml 10.01 paquete de 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10756861 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 910425
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-04-2027
Asegúrese de que los estándares para la calibración de pH están frescos y listos para usar con estos sobres de uso individual para tampón de pH.
Asegúrese de que los estándares para la calibración de pH están frescos y listos para usar con los sobres de uso individual para tampón de pH Thermo Scientific™ Orion™. Tampones de distintos colores para facilitar su uso. Todos los tampones de pH Orion son analizables con los materiales de referencia de la norma NIST™.
  • Tampones codificados por color: el tampón de pH 4,01 es rosa; el de pH 7,00, amarillo; y el de pH 10,01, azul.
  • Incluyen tablas de temperatura/tampón para facilitar calibraciones precisas y trazabilidad NIST.
  • Fabricados conforme a las normas de calidad ISO 9000.
  • Las bolsas tienen 15 ml de capacidad y se suministran en paquetes de 10 o de 25.
Nota:
Se han modificado los siguientes números de pieza debido a una actualización reciente del sistema:
Número de pieza antiguo: 910410
Número de pieza nuevo: 910410-WA
Número de pieza antiguo: 911025
Número de pieza nuevo: 911025-WA
Utilice el número de pieza nuevo al realizar un pedido o solicitar un presupuesto. Los números de pieza antiguo y nuevo son intercambiables en los archivos Certificado de análisis y Hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material pH Buffer, individual use pouches
Punto de ebullición 100°C
Color Rojo claro
Certificado de análisis Yes
Para utilizar con (aplicación) de un solo uso para calibración de pH
Para utilizar con (equipo) Medidor de pH y electrodo, un solo uso
pH 4.01
Forma física Líquido
Cantidad 25 x 15 ml
Tipo de solución Solución de tampón
Formulación Agua, hidróxido de potasio, rojo amaranto n.º 27, ftalato de hidrógeno de potasio
Envase Sobre
Trazabilidad según el NIST Sí
Información de solubilidad Soluble
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Grado Certified
Mostrar más Mostrar menos
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.