Learn More
Thermo Scientific™ Bolsas individuales de tampón de pH Orion
Description
Asegúrese de que los estándares para la calibración de pH están frescos y listos para usar con los sobres de uso individual para tampón de pH Thermo Scientific™ Orion™. Tampones de distintos colores para facilitar su uso. Todos los tampones de pH Orion son analizables con los materiales de referencia de la norma NIST™.
- Tampones codificados por color: el tampón de pH 4,01 es rosa; el de pH 7,00, amarillo; y el de pH 10,01, azul.
- Incluyen tablas de temperatura/tampón para facilitar calibraciones precisas y trazabilidad NIST.
- Fabricados conforme a las normas de calidad ISO 9000.
- Las bolsas tienen 15 ml de capacidad y se suministran en paquetes de 10 o de 25.
Nota:
Se han modificado los siguientes números de pieza debido a una actualización reciente del sistema:
Número de pieza antiguo: 910410
Número de pieza nuevo: 910410-WA
Número de pieza antiguo: 911025
Número de pieza nuevo: 911025-WA
Utilice el número de pieza nuevo al realizar un pedido o solicitar un presupuesto. Los números de pieza antiguo y nuevo son intercambiables en los archivos Certificado de análisis y Hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS).
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | pH Buffer, individual use pouches |
| Punto de ebullición | 100°C |
| Color | Rojo claro |
| Certificado de análisis | Yes |
| Para utilizar con (aplicación) | de un solo uso para calibración de pH |
| Para utilizar con (equipo) | Medidor de pH y electrodo, un solo uso |
| pH | 4.01 |
| Forma física | Líquido |
| Cantidad | 10 x 15 ml |
| Tipo de solución | Solución de tampón |
| Show More |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.