Learn More
Thermo Scientific™ Bolsas individuales de tampón de pH Orion
Código de producto. 10242491
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 x 15 ml
25 x 15 ml
pH:
4.01
7
10.01
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 25
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad pH Tamaño de la unidad
10242491 25 x 15 ml 7 paquete de 25
10283061 10 x 15 ml 4.01 paquete de 10
10756861 25 x 15 ml 4.01 paquete de 25
10069110 10 x 15 ml 7 paquete de 10
10185062 10 x 15 ml 10.01 paquete de 10
10470443 25 x 15 ml 10.01 paquete de 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10242491 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 910725
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Asegúrese de que los estándares para la calibración de pH están frescos y listos para usar con estos sobres de uso individual para tampón de pH.
Asegúrese de que los estándares para la calibración de pH están frescos y listos para usar con los sobres de uso individual para tampón de pH Thermo Scientific™ Orion™. Tampones de distintos colores para facilitar su uso. Todos los tampones de pH Orion son analizables con los materiales de referencia de la norma NIST™.
  • Tampones codificados por color: el tampón de pH 4,01 es rosa; el de pH 7,00, amarillo; y el de pH 10,01, azul.
  • Incluyen tablas de temperatura/tampón para facilitar calibraciones precisas y trazabilidad NIST.
  • Fabricados conforme a las normas de calidad ISO 9000.
  • Las bolsas tienen 15 ml de capacidad y se suministran en paquetes de 10 o de 25.
Nota:
Se han modificado los siguientes números de pieza debido a una actualización reciente del sistema:
Número de pieza antiguo: 910410
Número de pieza nuevo: 910410-WA
Número de pieza antiguo: 911025
Número de pieza nuevo: 911025-WA
Utilice el número de pieza nuevo al realizar un pedido o solicitar un presupuesto. Los números de pieza antiguo y nuevo son intercambiables en los archivos Certificado de análisis y Hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material pH Buffer, individual use pouches
Punto de ebullición 100°C
Color Amarillo claro
Certificado de análisis Yes
Para utilizar con (aplicación) de un solo uso para calibración de pH
Para utilizar con (equipo) Medidor de pH y electrodo, un solo uso
pH 7
Forma física Líquido
Cantidad 25 x 15 ml
Tipo de solución Solución de tampón
Formulación Agua, dibásico, fosfato dihidrógeno de potasio, 5-bromo-5-nitro-1,3-dioxano, amarillo FD y C n.º 5, fosfato sódico
Envase Sobre
Trazabilidad según el NIST Sí
Información de solubilidad Soluble
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Grado Certified
Mostrar más Mostrar menos
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.