Learn More
Thermo Scientific™ Frascos de tampón de pH Orion™
Descripción
Realice calibraciones de pH exactas y reproducibles con los frascos de tampón de pH Thermo Scientific™ Orion™ codificados cromáticamente. Los tampones de pH 4,01; 5,00; 7,00 y 10,01 están codificados cromáticamente para facilitar su uso. Todos los tampones de pH Orion son analizables con los materiales de referencia de la norma NIST™.
Todos los frascos de tampón de pH tienen tablas de pH/temperatura impresas en las etiquetas para calibraciones precisas y una trazabilidad conforme a la NIST. Fabricados conforme a las normas de calidad ISO 9000.
Códigos cromáticos de los tampones:
- Rosa para el tampón de pH 4,01
- Naranja para el tampón de pH 5,00
- Amarillo para el tampón de pH 7,00
- Azul para el tampón de pH 10,01
Los tampones están disponibles en frascos de 475 ml, cinco paquetes de 60 ml, prácticos kits de tampones todo en uno, Cubitainers™ de 19 l y sobres de un solo uso.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | pH Buffer, bottles |
| Color | Naranja |
| Certificado de análisis | Yes |
| Descripción | Orion pH 5.00 buffer, color-coded orange, 475mL bottle |
| Para utilizar con (aplicación) | Para calibraciones de pH reproducibles y exactas |
| Para utilizar con (equipo) | Medidor de pH y electrodo |
| pH | 5,00 ± pH 0,02 |
| Forma física | Líquido |
| Cantidad | 475 mL |
| Tipo de solución | Solución tampón |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- pH 5.00 Buffer
- Atención
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- EUH210-Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.
- P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
- P321-Se necesita un tratamiento específico (ver las instrucciones adicionales de primeros auxilios en esta etiqueta).
- MIXTURE LIST-Contain: sodium hydroxide
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.