Learn More
Thermo Scientific™ Frascos de tampón de pH Orion™
Código de producto. 10653951
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
475 ml
475 mL
5 x 60 mL
pH:
1,68 ± pH 0,01
1.68
10,01 ± pH 0,02
10.01
12,46 ± pH 0,03
12.46
4,01 ± pH 0,01
4.01
5,00 ± pH 0,02
6,86 ± pH 0,01
6.86
7
7.00 ± pH 0,01
9,18 ± pH 0,01
9.18
Tamaño de la unidad:
475 ML
475 ml
5 PCS
paquete de 5
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad pH Tamaño de la unidad
10653951 475 ml 7 475 ml
10520164 475 ml 1.68 475 ML
11727807 5 x 60 mL 1,68 ± pH 0,01 5 PCS
10213021 475 ml 10.01 475 ml
10136470 5 x 60 mL 10,01 ± pH 0,02 paquete de 5
10114234 475 ml 12.46 475 ml
11717807 5 x 60 mL 12,46 ± pH 0,03 paquete de 5
10759161 475 ml 4.01 475 ml
11787797 5 x 60 mL 4,01 ± pH 0,01 paquete de 5
11772797 475 mL 5,00 ± pH 0,02 475 ml
11762817 475 ml 6.86 475 ml
11737807 5 x 60 mL 6,86 ± pH 0,01 paquete de 5
11797797 5 x 60 mL 7.00 ± pH 0,01 paquete de 5
11722827 475 ml 9.18 475 ml
11747807 5 x 60 mL 9,18 ± pH 0,01 paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Código de producto. 10653951 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 910107
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Realice calibraciones de pH precisas y reproducibles con estos frascos codificados cromáticamente.
Realice calibraciones de pH exactas y reproducibles con los frascos de tampón de pH Thermo Scientific™ Orion™ codificados cromáticamente. Los tampones de pH 4,01; 5,00; 7,00 y 10,01 están codificados cromáticamente para facilitar su uso. Todos los tampones de pH Orion son analizables con los materiales de referencia de la norma NIST™.
Todos los frascos de tampón de pH tienen tablas de pH/temperatura impresas en las etiquetas para calibraciones precisas y una trazabilidad conforme a la NIST. Fabricados conforme a las normas de calidad ISO 9000.
Códigos cromáticos de los tampones:
  • Rosa para el tampón de pH 4,01
  • Naranja para el tampón de pH 5,00
  • Amarillo para el tampón de pH 7,00
  • Azul para el tampón de pH 10,01
Los tampones están disponibles en frascos de 475 ml, cinco paquetes de 60 ml, prácticos kits de tampones todo en uno, Cubitainers™ de 19 l y sobres de un solo uso.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tampón de pH, frascos
Color Amarillo
Certificado de análisis Yes
Descripción Tampón de pH 7.00 (amarillo)
Para utilizar con (aplicación) Para calibraciones de pH reproducibles y exactas
Para utilizar con (equipo) Medidor de pH y electrodo
pH 7
Forma física Líquido
Cantidad 475 ml
Tipo de solución Solución de tampón
Formulación Agua, dibásico, fosfato dihidrógeno de potasio, 5-bromo-5-nitro-1,3-dioxano, amarillo FD y C n.º 5, fosfato sódico
Envase Frasco
Trazabilidad según el NIST Sí
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Grado Certified
Mostrar más Mostrar menos
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.