Learn More
Thermo Scientific™ Patrones ORP Orion para electrodos redox/ORP
Código de producto. 11727697
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
475 ml
5 x 60mL
Tamaño de la unidad:
475 ml
5 PCS
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11727697 475 ml 475 ml
11757807 5 x 60mL 5 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11727697 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 967901
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Mida el ORP de forma sencilla y precisa con estos estándares, estables hasta un año (sin abrir).
Los patrones ORP Thermo Scientific™ Orion para electrodos redox/ORP son estables y exactos.
Método sencillo para medir el ORP de forma exacta.
Los estándares OPR Orion están diseñados para ser utilizados con electrodos ORP/ATC Triode™ rellenos de gel (9179BNMD y 9179BN); electrodos ORP/ATC Triode recargables (9180BNMD y 9180BN); electrodos ORP con cuerpo de vidrio, (9778BNWP y 9778SC); y electrodos ORP Sure-Flow™ (9678BNWP y 967800).
  • Incluido en el nuevo método ASTM ORP
  • Utilizado como patrón de mV relativo para calibrar el desplazamiento de la muestra.
  • +220 mV frente a Ag/AgCl con 4 M KCl saturado con solución de llenado de AgCl (n.º ref. 900011), +420 mV frente al electrodo de hidrógeno estándar (EH)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción ORP estándar
Envase Frasco
Para utilizar con (equipo) Electrodos con relleno de gel ORP/ATC Triode™ (9179BNMD y 9179BN), electrodos ORP/ATC Triode rellenables (9180BNMD y 9180BN), electrodos ORP con cuerpo de vidrio, (9778BNWP y 9778SC), electrodos ORP Sure-Flow™, (9678BNWP y 967800)
Tipo de solución Solución patrón
Tipo Patrones ORP Orion para electrodos redox/ORP
Cantidad 475 ml
compliance-icons
Nombre del producto
  • ORP Standard
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver las instrucciones adicionales de primeros auxilios en esta etiqueta).
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium Iodide, Potassium Hydroxide, Iodine, Boric Acid
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.