Learn More
Thermo Scientific™ Electrodos de nitrato Orion™
Código de producto. 10304481
Cambiar vista
Click to view available options
Tipos de conector:
BNC
Ninguno
Para utilizar con (equipo):
Medidores de ISE
Tipo:
Electrodo de ion selectivo combinado
Tamaño de la unidad:
3 PCS
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipos de conector Para utilizar con (equipo) Tipo Tamaño de la unidad
10304481 Ninguno Medidores de ISE Electrodo de ion selectivo combinado 3 PCS
10709361 Ninguno Medidores de ISE Electrodo de ion selectivo combinado cada uno
10049140 BNC Medidores de ISE Electrodo de ion selectivo combinado cada uno
10374571 Ninguno Medidores de ISE Electrodo de ion selectivo combinado cada uno
10597401 BNC Medidores de ISE Electrodo de ion selectivo combinado cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10304481 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 930701
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1165.50€
    1023.75€ / paquete de 3
    Ahorro 141.75€
    12% Descuento
Fecha estimada de envoi: 11-01-2027
Mida el nitrato en soluciones acuosas de forma sencilla, precisa y económica con estos electrodos.
Measure nitrate in aqueous solutions simply, accurately and economically with Thermo Scientific™ Orion™ Nitrate Electrodes.
  • Número de catálogo de estándares de calibración: 920706 — 0,1 M NaNO3; 920707 — 1000 ppm N; 930707 — 100 ppm N
  • Número de catálogo de ISA requerido: 930711 o 930710/ISS de nitrato
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Aplicaciones Water testing, soil, soil extracts and saturated paste, plants and forage, animal feed
Tipos de conector Ninguno
Descripción Módulo de repuesto para electrodo de semicelda de nitrato 9307BNWP; 3/paquete
Desviación potenciales sin desviación
Junta La junta con diseño de cierre por gravedad Sure-Flow™ garantiza la estabilidad
Material Plastic
Certificaciones/conformidad 4500-NO3 D, Orion Method 601, EPA SW-846 9210A, AOAC986.31
Para utilizar con (equipo) Medidores de ISE
Temperatura de funcionamiento (métrico) 0°C to 40°C
Tipo Electrodo de ion selectivo combinado