Learn More
Thermo Scientific™ Electrodos de combinación metálicos Orion™
Descripción
Realice titulaciones Karl Fischer precisas con los electrodos de combinación metálicos de platino doble Thermo Scientific™ Orion™.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Modelo 977900; Electrodo de vidrio para KF de platino doble |
| Junta | Doble |
| Material | Platino doble |
| Temperatura de funcionamiento (métrico) | De 0 °C a 40 °C |
| Tipo | Electrodo KF de platino doble, vidrio |
| Para utilizar con (aplicación) | Titulaciones culombimétricas KF |
| Para utilizar con (equipo) | Medidores Orion |
| Temperatura de funcionamiento (imperial) | De 32° a 104 °F |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.