Learn More
Thermo Scientific™ Electrodos de combinación metálicos Orion™
Código de producto. 10101361
Cambiar vista
Click to view available options
Junta:
Cerámica
Doble
Funda
Material:
Cuerpo de vidrio
Cuerpo epóxico
Platino doble
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Junta Material unitSize
10101361 Funda Cuerpo epóxico cada uno
10672831 Cerámica Cuerpo de vidrio cada uno
10758011 Doble Platino doble cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10101361 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 9678BNWP
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Realice titulaciones Karl Fischer precisas con estos electrodos de combinación metálicos.
Realice titulaciones Karl Fischer precisas con los electrodos de combinación metálicos de platino doble Thermo Scientific™ Orion™.
Garantía: 12 meses a partir de la fecha de compra por el comprador o 18 meses desde la fecha de envío del vendedor, lo que ocurra antes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Modelo 9678BNWP; Redox/ORP; Conector BNC impermeable
Tipos de conector WPBNC
Junta Funda
Material Cuerpo epóxico
Temperatura de funcionamiento (métrico) 0°C a 90°C
Electrodo. (Refillable) Yes
Tipo de solución de llenado 900011 for samples with total ionic strength >0.2M; 900001 for samples with total ionic strength <0.2M
Para utilizar con (equipo) Medidores Orion
Referencia interna Ag/AgCl
Temperatura de funcionamiento (imperial) De 32° a 194 °F
Longitud (imperial) 5,31 in
Longitud del cable (imperial) 39 in
Longitud (métrico) 13,5 cm
Longitud del cable (métrico) 1m
Diámetro del cuerpo (imperial) 0.51 in
Diámetro del cuerpo (métrico) 13 mm
Parámetro Redox/ORP
Mostrar más Mostrar menos
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.