Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Membrane Caps for Polarographic Dissolved Oxygen Probe
Código de producto. 10654603
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Sondas de OD ORION 080510MD, 081010MD y 081010
Sondas de OD ORION 083005MD, 083010MD, 083025MD, 083060MD, 086030MD, 083005A, 083010A, 083005D, 086020A y 081010F
Cantidad:
1 tapón
3 cápsulas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 3
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Cantidad Tamaño de la unidad
10654603 Sondas de OD ORION 083005MD, 083010MD, 083025MD, 083060MD, 086030MD, 083005A, 083010A, 083005D, 086020A y 081010F 1 tapón cada uno
11767757 Sondas de OD ORION 080510MD, 081010MD y 081010 3 cápsulas paquete de 3
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10654603 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 080515
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Reduzca el tiempo de mantenimiento de la sonda y elimine los problemas de montaje con los tapones de membrana Thermo Scientific™ Orion™ para la sonda de oxígeno disuelto polarográfica.
Reduzca el tiempo de mantenimiento de la sonda y elimine los problemas de montaje con los tapones de membrana Thermo Scientific™ Orion™ para la sonda de oxígeno disuelto polarográfica. Las cómodas tapas de membrana atornilladas ayudan a garantizar un rendimiento óptimo de la sonda.
Garantía: fuera de la caja
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Sondas de OD ORION 083005MD, 083010MD, 083025MD, 083060MD, 086030MD, 083005A, 083010A, 083005D, 086020A y 081010F
Tipo Accesorios para sondas de oxígeno disuelto
Tipo de sonda DO polarográfico
Cantidad 1 tapón
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.