Learn More
Thermo Scientific™ Electrodo de pH de baja resistencia Orion™, con conector BNC resistente al agua
Descripción
Utilice el electrodo de pH de baja resistencia Thermo Scientific™ Orion™ 9162BNWP en soluciones viscosas. El electrodo incluye referencias de plata/cloruro de plata, ampliamente utilizadas debido a su precisión y amplio rango de temperatura.
- Material: cuerpo de vidrio.
- Intervalo de pH: Desde 0 hasta 14
- Intervalo de temperatura: De 0° a 90 °C
- Tipo de referencia: Ag/AgCl
- Precisión en pH: 0,02
- Dimensiones: 110 × 12 mm
- Diámetro del tapón: 16mm
- Perilla robusta, fácil de limpiar
Especificaciones
Especificaciones
| Tipos de conector | BNC |
| Junta | Ceramic |
| Material | Cuerpo de vidrio |
| Intervalo de pH | De 0 a 14 |
| Temperatura de funcionamiento (métrico) | 0°C a 90°C |
| Tipo | Electrodo de semicelda, baja resistencia, conector BNC |
| Para utilizar con (equipo) | Medidor de pH Orion |
| Referencia interna | Ag/AgCl |
| Precisión | 0,02 |
| Longitud (métrico) | 110 mm |
| Mostrar más |