Learn More
Thermo Scientific™ Orion Lab Star PH111 Bench pH Meters
Código de producto. 17771849
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Kit biológico de medición de pH/mV
Kit de muestras difíciles de medición de pH/mV
Kit estándar de medición de pH/mV
Medidor de pH/mV bajo principal Kit biológico
Medidor de pH/mV con electrodo básico
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo Tamaño de la unidad
17771849 Kit de muestras difíciles de medición de pH/mV cada uno
17741849 Kit estándar de medición de pH/mV cada uno
17751849 Kit biológico de medición de pH/mV cada uno
17761849 Medidor de pH/mV bajo principal Kit biológico cada uno
17781849 Medidor de pH/mV con electrodo básico cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 17771849 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor LSTAR1118
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-01-2027
Orion Lab Star PH111 benchtop pH meters measure pH or ORP with mV and temperature, feature a large backlit display for easy viewability, and offer small footprint to save bench space. The Orion Lab Star pH meter is ideal for simplified, budget-friendly lab testing and data recording.
Discover the award-winning Orion Lab Star PH111 pH/mV bench meter. Measure pH or ORP simultaneously with mV and temperature. Featuring a large, backlit display for easy viewability and small footprint to save bench space, this pH meter is ideal for simplified, budget-friendly lab testing. Use the onscreen stabilizing and ready indicators to help identify when pH meter and ORP meter readings are complete. View active pH, ORP and temperature calibration logs with date and time stamp, record key measurements using the 500-point data log with date and time stamp, and output all logs to a printer or computer.
Características del medidor de pH Orion Lab Star PH111
  • Medidor de pH económico para simplificar las pruebas de pH y ORP
  • La pantalla muestra pH, mV y temperatura simultáneamente para un registro de datos preciso
  • Mida de -2,000 a 18,000 pH, de -2000,0 a +2000,0 mV y de -5,0 a 105,0 °C para garantizar unas capacidades de medición completas
  • Realice calibraciones de pH de uno a cinco puntos, calibraciones ORP de un punto y calibraciones de ajuste de temperatura de un punto para lograr un cumplimiento de SOP competente
  • La gran pantalla retroiluminada de 12,7 cm (5 pulg) facilita la visualización y el registro de mediciones
  • El tamaño reducido de los medidores ahorra un valioso espacio en la mesa de trabajo en el laboratorio
  • Los indicadores de estabilización y de preparación en pantalla ayudan a identificar cuándo se han completado las lecturas
  • El icono de estado del electrodo de pH ayuda a garantizar un rendimiento fiable del electrodo
  • Los datos de fecha y hora grabados y los registros de calibración admiten el cumplimiento de GLP
  • Consulte los registros de calibración de pH, ORP y temperatura activos con la marca de fecha y hora para garantizar mediciones precisas y reproducibles
  • Utilice el registro de datos de 500 puntos con la marca de fecha y hora para registrar las mediciones clave
  • Los datos de salida y los registros de calibración se envían a una impresora o a un ordenador para el almacenamiento de datos a largo plazo
Medidores y kits de medidores
  • LSTAR1110 es el medidor de pH y la opción de soporte, lo que le permite adquirir el electrodo de pH por separado
  • LSTAR1115 es la opción estándar del kit de medidor de pH, para muestras comunes de pH como agua potable, agua del grifo, tampones (no TRIS) y uso general de los estudiantes
  • LSTAR116 es la opción de kit de medidor de pH biológico fácil de limpiar, para muestras de pH que contienen tampones TRIS, proteínas, sulfuros, haluros u otros componentes que pueden interferir con el cloruro de plata; el electrodo de pH recargable incluido es fácil de limpiar y restaurar
  • LSTAR117 es la opción de kit de medidor de pH biológico de bajo mantenimiento, para muestras de pH que contienen tampones TRIS, proteínas, sulfuros, haluros u otros componentes que pueden interferir con el cloruro de plata; el electrodo de pH relleno de gel incluido requiere poco mantenimiento y es fácil de utilizar
  • LSTAR1118 es la opción de kit de medidor de pH para muestras difíciles, para muestras de pH espesas, viscosas o semisólidas, incluidos alimentos, bebidas, aguas residuales, emulsiones, suelos, lodos, sólidos en suspensión o lodos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Kit de muestras difíciles de medidor de sobremesa de pH/mV Orion Lab Star PH111
Incluye Electrodo de pH de cuerpo epoxi recargable 9165 BNWP Sure-Flow, sonda de temperatura ATC de acero inoxidable 927007MD, 4/7/10 tampón de pH 916099, kit de solución de almacenamiento y limpieza de 60 ml, medidor con portaelectrodos, cable para PC, adaptador de corriente universal
Exactitud (temperatura) ±0,3 °C/±0,5 °F
Exactitud (mV) ±0,2 o ±0,05 %, el que sea mayor
Exactitud (pH) ±0,005, ±1 LSD
Detalles de gestión de datos Transferencia de todos los puntos de datos o de puntos de datos individuales a la impresora u ordenador
Salidas Ordenador o impresora (STARA-106)
Para utilizar con (aplicación) Opción de kit de medidor de pH para muestras difíciles, para muestras de pH espesas, viscosas o semisólidas, incluidos alimentos, bebidas, aguas residuales, emulsiones, suelos, lodos, sólidos en suspensión o lodos
Measurement Modes pH con mV y temperatura o ORP con mV y temperatura, ORP with mV and Temperature
Calibración pH, ORP y temperatura
Intervalo (pH) Desde -2,000 hasta +18,000
Resolución (pH) 0,001, 0,01, 0,1
Puntos de calibración (pH) 1 a 5 puntos
Intervalo (mV) ±2000,0
Intervalo (ORP) ±2000,0 mV con desviación de ±250 mV
Resolución (mV) 0,1 mV
Calibration Points 1 (ORP)
Intervalo de temperatura (métrico) De -5,0 °C a +105,0 °C
Intervalo de temperatura (imperial) 23,0° hasta 221,0°F
Resolución (temperatura) 0,1 °C (0,1 °F)
Selección de temperatura Manual o automático con sonda ATC de temperatura
Calibración de la sonda de temperatura Calibración de desviación de la temperatura de 1 punto
Tipo de pantalla LCD, 12,7 cm (5 pulg) retroiluminada
Opción de retroiluminación Sí
Memoria No volátil
Puntos de datos 500 con sello de fecha y hora
Tipo de función de registro Automático con modos de lectura automática y temporizada, manual con modo de lectura continuo
Salida de alarma Alarma de recordatorio de calibración
Entradas BNC para pH o ORP, MiniDIN de 8 pines para ATC
Certificaciones/conformidad CE, TUV 3-1, FCC Clase A
Clasificación IP IP54
Adaptador de CA Fuente de alimentación universal de 100-240 V 50-60 Hz con conexión de medidor de giro y bloqueo y enchufes de pared intercambiables para tomacorrientes de EE. UU./Japón, Europa, Reino Unido/Singapur, Australia/Nueva Zelanda y China
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 198,3 x 155,2 x 61,7 mm
Peso (métrico) 700 gramos
Peso (imperial) 1,54 lb
Garantía Garantía del medidor de 3 años
Tipo Kit de muestras difíciles de medición de pH/mV
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Lab Star PH111 pH/mV bench meter difficult sample
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • EUH210-Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.
Consejos de prudencia
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: potassium chloride,silver nitrate, triton X-100, sodium lauryl sulphate