Learn More
Thermo Scientific™ Orion Lab Star EC112 Conductivity Bench Meters
Código de producto. 17701859
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Kit de medición de conductividad
Medidor de conductividad
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo Tamaño de la unidad
17701859 Kit de medición de conductividad cada uno
17791849 Medidor de conductividad cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17701859 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor LSTAR1125
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Los medidores de sobremesa de conductividad Orion Lab Star EC112 miden conductividad, salinidad o TDS con temperatura, cuentan con una gran pantalla retroiluminada para facilitar la visualización y ofrecen un tamaño reducido para ahorrar espacio en el espacio de trabajo. Este medidor de conductividad es ideal para pruebas de laboratorio y registro de datos simplificados y económicos.
Mida la conductividad, la salinidad o los sólidos disueltos totales con la temperatura utilizando el medidor de sobremesa de conductividad Orion Lab Star EC112. Con una gran pantalla retroiluminada para facilitar la visualización y un tamaño reducido para ahorrar espacio, este medidor es ideal para pruebas de laboratorio simplificadas y económicas. Utilice los indicadores de estabilización y preparados en pantalla para ayudar a identificar cuándo se completaron las lecturas del medidor de conductividad del medidor de salinidad y del medidor de TDS. Visualice los registros de calibración activos con la fecha y hora, registre las mediciones de las teclas mediante el registro de datos de 500 puntos con la fecha y hora y genere todos los registros en una impresora o un ordenador.
Características del medidor de conductividad Orion Lab Star EC112
  • Medidor de conductividad económico para pruebas simplificadas de conductividad, salinidad y TDS
  • La pantalla muestra la conductividad, la constante de celda, la temperatura y el coeficiente de temperatura simultáneamente para un registro de datos preciso
  • Mida de 0,00 µS a 500,0 mS de conductividad, de 0,00 a 80,0 ppt o de 0,00 a 42,0 PSU de salinidad, de 0,00 ppm a 500,0 ppt de TDS y de -5,0 a 105,0 °C para garantizar capacidades de medición integrales
  • Realice calibraciones de conductividad y TDS de uno a cinco puntos, calibraciones de salinidad de un punto y calibraciones de ajuste de temperatura de un punto para un cumplimiento competente de SOP
  • La gran pantalla retroiluminada de 12,7 cm (5 pulg) facilita la visualización y el registro de mediciones
  • El tamaño reducido de los medidores ahorra un valioso espacio en la mesa de trabajo en el laboratorio
  • Los indicadores de estabilización y de preparación en pantalla ayudan a identificar cuándo se han completado las lecturas
  • Los datos de fecha y hora grabados y los registros de calibración admiten el cumplimiento de GLP
  • Consulte los registros de calibración de conductividad, salinidad, TDS y temperatura activos con la marca de fecha y hora para garantizar mediciones precisas y reproducibles
  • Utilice el registro de datos de 500 puntos con la marca de fecha y hora para registrar las mediciones clave
  • Los datos de salida y los registros de calibración se envían a una impresora o a un ordenador para el almacenamiento de datos a largo plazo
Medidores y kits de medidores
  • LSTAR1120 es el medidor de conductividad y la opción de soporte, lo que le permite adquirir el electrodo de pH por separado
  • LSTAR1125 es la opción de kit de medidor de conductividad estándar, para muestras de conductividad comunes en un amplio rango de 1 µS/cm a 20 mS/cm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Kit estándar de medidor de sobremesa de conductividad/salinidad/TDS Orion Lab Star EC112
Incluye 011050MD 2 celdas K = 1,0 conductividad del cuerpo de epoxi/sonda ATC; 011007 1413 µS estándar de conductividad 5 x 60 ml; medidor con portaelectrodos, cable de PC, adaptador de corriente universal
Exactitud (conductividad) ±0,5 % de la lectura ±1 LSD
Salidas Ordenador o impresora (STARA-106)
Para utilizar con (aplicación) Para una amplia variedad de muestras de conductividad en el intervalo de 1 µS/cm a 20 mS/cm
Measurement Modes Conductividad con temperatura; salinidad con temperatura, TDS con temperatura, Salinity with Temperature, TDS with Temperature
Sondas compatibles Electrodos de conductividad de 2 y 4 celdas
Constante de celda De 0,100 a 10,00 cm-1
Calibración Conductividad, salinidad, TDS y temperatura
Puntos de calibración (conductividad) Conductividad de 1-5 puntos
Puntos de calibración 1 punto de salinidad, 1-5 puntos de TDS, 1 punto de temperatura
Intervalo (conductividad) De 0,00 µS a 500,0 mS
Resolución (conductividad) 0,01, 0,1, 1 µS; 0,01, 0,1 mS
Compensación de la temperatura Lineal (de 0 a 10 %/°C) o desactivado
Coeficiente de temperatura De 0 a 10 %/°C
Temperatura de referencia (métrico) 15,0, 20,0, 25,0 o 30,0 °C
Intervalo (salinidad) De 0,00 a 80,0 ppt, 0,00 a 42,0 PSU
Resolución (salinidad) 0,01, 0,1 ppt; 0,01, 0,1 PSU
Exactitud (salinidad) ±0,5 % de la lectura ±1 LSD
Modos de medición de salinidad Agua de mar natural (ppt) o salinidad práctica (PSU)
Intervalo (TDS) 0.00 ppm to 500.0 ppt
Resolución (TDS) 0,01, 0,1, 1 ppm; 0,01, 0,1 ppt
Exactitud (TDS) ±0,5 % de la lectura ±1 LSD
Intervalo de factor de TDS Desde 0,40 hasta 1,00
Intervalo de temperatura (métrico) De -5,0 °C a +105,0 °C
Intervalo de temperatura (imperial) 23,0° hasta 221,0°F
Resolución (temperatura) 0,1 °C (0,1 °F)
Exactitud (temperatura) ±0,3 °C
Selección de temperatura Manual o automático con sonda ATC de temperatura
Calibración de la sonda de temperatura Calibración de desviación de la temperatura de 1 punto
Tipo de pantalla LCD con retroiluminación de 12,7 cm (5 pulg)
Opción de retroiluminación Sí
Memoria No volátil
Puntos de datos 500 conjuntos de datos con hora y fecha
Tipo de función de registro Automático con modos de lectura automática y temporizada, manual con modo de lectura continuo
Detalles de gestión de datos Modos de lectura continua, de lectura automática y temporizada
Salida de alarma Alarma de recordatorio de calibración
Entradas MiniDIN de 8 pines para conductividad con ATC integrado
Certificaciones/conformidad CE, TUV 3-1, FCC Clase A
Clasificación IP IP54
Adaptador de CA Fuente de alimentación universal de 100-240 V 50-60 Hz con conexión de medidor de giro y bloqueo y enchufes de pared intercambiables para tomacorrientes de EE. UU./Japón, Europa, Reino Unido/Singapur, Australia/Nueva Zelanda y China
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 187,2 x 155,2 x 61,7 mm (7,37 x 6,11 x 2,43 in)
Peso (métrico) 700 gramos
Peso (imperial) 1,54 lb
Garantía Garantía del medidor de 3 años
Tipo Kit de medición de conductividad