Learn More
Thermo Scientific™ Orion Lab Star DO Dissolved Oxygen Bench Meters
Código de producto. 17721859
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Kit de medidor de oxígeno disuelto
Medidor de oxígeno disuelto
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo Tamaño de la unidad
17721859 Kit de medidor de oxígeno disuelto cada uno
17711859 Medidor de oxígeno disuelto cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17721859 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor LSTAR1135
Los medidores de sobremesa de oxígeno disuelto Orion Lab Star DO113 miden DO como % de saturación o concentración con temperatura, cuentan con una gran pantalla retroiluminada para facilitar la visualización y ofrecen un tamaño reducido para ahorrar espacio en la mesa de trabajo. Este medidor de DO es ideal para realizar pruebas de laboratorio simplificadas y económicas, así como para registrar datos.
Measure dissolved oxygen as percent saturation or concentration in ppm or mg/L with temperature using the Orion Lab Star DO113 DO bench meter. Featuring a large, backlit display for easy viewability and small footprint to save bench space, this DO meter is ideal for simplified, budget-friendly testing. Use the onscreen stabilizing and ready indicators to help identify when DO meter readings are complete. View active calibration logs with date and time stamp, record key measurements using the 500-point data log with date and time stamp, and output all logs to a printer or computer.
Características del medidor de OD Orion Lab Star DO113
  • Medidor de OD económico para pruebas simplificadas de oxígeno disuelto como porcentaje de saturación o concentración
  • La pantalla muestra oxígeno disuelto, presión barométrica, temperatura y salinidad simultáneamente para un registro de datos preciso
  • Mida de 0,0 a 300,0 % de saturación, de 0,00 a 30,0 mg/l o ppm y de -5,0 a 105,0 °C para garantizar unas capacidades de medición completas
  • Realice calibraciones de saturación al 100 % y al 0 %, calibración de concentración de un punto con un valor personalizado (Winkler) y calibraciones de ajuste de temperatura de un punto para un cumplimiento competente de SOP
  • Utilice la compensación automática de presión barométrica para mediciones de DO con entrada de valor en mmHg o bar
  • Utilice la compensación automática de salinidad para las mediciones de DO con entrada de valor de 0,0 a 45,0 ppt
  • La gran pantalla retroiluminada de 12,7 cm (5 pulg) facilita la visualización y el registro de mediciones
  • El tamaño reducido de los medidores ahorra un valioso espacio en la mesa de trabajo en el laboratorio
  • Los indicadores de estabilización y de preparación en pantalla ayudan a identificar cuándo se han completado las lecturas
  • Los datos de fecha y hora grabados y los registros de calibración admiten el cumplimiento de GLP
  • Consulte el DO activo como % de saturación, DO como registros de concentración y calibración de temperatura con la marca de fecha y hora para garantizar mediciones precisas y reproducibles
  • Utilice el registro de datos de 500 puntos con la marca de fecha y hora para registrar las mediciones clave
  • Los datos de salida y los registros de calibración se envían a una impresora o a un ordenador para el almacenamiento de datos a largo plazo
Medidores y kits de medidores
  • LSTAR1130 es el medidor de DO y la opción de soporte, lo que le permite adquirir el electrodo de DO por separado
  • LSTAR1135 es la opción estándar del kit de medidor de DO, para una amplia variedad de muestras de oxígeno disuelto, incluida la DBO con el adaptador incluido
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Kit estándar de medidor de sobremesa de oxígeno disuelto Orion Lab Star DO113
Incluye Sonda DO/ATC polarográfica 083005MD con manguito de calibración; kit de mantenimiento de sonda de OD 080513; adaptador de DBO 080360; medidor con soporte de electrodo, cable de PC, adaptador de alimentación universal
Para utilizar con (aplicación) Para una amplia variedad de muestras de oxígeno disuelto, incluida la DBO (con adaptador incluido)
Measurement Modes Oxígeno disuelto como porcentaje de saturación con temperatura; oxígeno disuelto como concentración en mg/l con temperatura; oxígeno disuelto como concentración en ppm con temperatura, Dissolved Oxygen (mg/L with Temperature), Dissolved Oxygen (ppm with Temperature)
Tipos de sensores Polarográfico
Intervalo (OD polarográfica) De 0,0 a 300,0 % de saturación; de 0,00 a 30,0 mg/l o ppm
Resolución (OD polarográfica) Saturación del 0,1 %; 0,01, 0,1 mg/l o ppm
Exactitud (OD polarográfica) ±2 % de saturación ±1 LSD; ±0,2 mg/l o ppm ±1 LSD
Intervalo de presión De 400,0 a 850,0 mmHg; de 0,533 a 1,133 bar
Modos de calibración Saturación al 100 %, saturación al 0 %, valor de concentración personalizado
Intervalo de temperatura (métrico) De -5,0 °C a +105,0 °C
Resolución (temperatura) 0,1 °C (0,1 °F)
Exactitud (temperatura) ±0,3 °C
Selección de temperatura Manual o automático con sonda ATC de temperatura
Calibración de la sonda de temperatura Calibración de desviación de la temperatura de 1 punto
Tipo de pantalla LCD con retroiluminación de 12,7 cm (5 pulg)
Opción de retroiluminación Sí
Memoria No volátil
Puntos de datos 500 conjuntos de datos con hora y fecha
Tipo de función de registro Automático con modos de lectura automática y temporizada, manual con modo de lectura continuo
Detalles de gestión de datos Modos de lectura continua, de lectura automática y temporizada
Salida de alarma Alarma de recordatorio de calibración
Entradas MiniDIN de 9 pines para OD y ATC
Certificaciones/conformidad CE, TUV 3-1, FCC Clase A
Clasificación IP IP54
Adaptador de CA Fuente de alimentación universal de 100-240 V 50-60 Hz con conexión de medidor de giro y bloqueo y enchufes de pared intercambiables para tomacorrientes de EE. UU./Japón, Europa, Reino Unido/Singapur, Australia/Nueva Zelanda y China
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 187,2 x 155,2 x 61,7 mm (7,37 x 6,11 x 2,43 in)
Peso (métrico) 700 gramos
Peso (imperial) 1,54 lb
Intervalo de humedad relativa Del 5 al 85%, sin condensación
Garantía Garantía del medidor de 3 años
Percent Saturation Range Polarographic DO De 0,0 al 300,0 % de saturación
Tipo Kit de medidor de oxígeno disuelto
Salidas Ordenador o impresora (STARA-106)