Learn More
Thermo Scientific™ Orion Lab Star Bench Meter Accessories
Código de producto. 17701849
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Accesorio
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo unitSize
17701849 Accesorio cada uno
17711849 Accesorio cada uno
17711749 Accesorio cada uno
17721849 Accesorio cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 17701849 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor LSTARARM
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los accesorios del medidor de la serie Orion Lab Star son compatibles con el medidor de pH Orion Lab Star PH111, el medidor de conductividad Orion Lab Star EC112 o el medidor de DO Orion Lab Star DO113.
Seleccione los accesorios del medidor de la serie Orion Lab Star para su medidor de pH/mV Orion Lab Star PH111, el medidor de conductividad Orion Lab Star EC112 o el medidor de oxígeno disuelto Orion Lab Star DO113. Utilice el accesorio de la tapa antipolvo del medidor para el almacenamiento prolongado del medidor. Seleccione un portaelectrodos conectado al medidor de reemplazo, un adaptador de corriente universal o un cable de ordenador cuando sea necesario. El medidor de pH, el medidor de conductividad y el medidor de DO de la serie Orion Lab Star son ideales para pruebas de laboratorio y registro de datos simplificados y económicos.
Características de los accesorios del medidor de la serie Orion Lab Star
  • El soporte de electrodos conectado al medidor de la serie LSTAR-ARM Orion Lab Star permite reemplazar su soporte de electrodos según sea necesario, y es compatible con el medidor de pH Orion Lab Star PH111, el medidor de conductividad Orion Lab Star EC112 y el medidor de DO Orion Lab Star DO113
  • La fuente de alimentación universal de la serie LSTAR-PWR Orion Lab Star, 100-240 V 50-60 Hz, permite reemplazar su adaptador de corriente según sea necesario, y es compatible con el medidor de pH Orion Lab Star PH111, el medidor de conductividad Orion Lab Star EC112 y el medidor de DO Orion Lab Star DO113
  • El cable USB para ordenador de la serie LSTAR-USB Orion Lab Star permite reemplazar el cable del ordenador según sea necesario, y es compatible con el medidor de pH Orion Lab Star PH111, el medidor de conductividad Orion Lab Star EC112 y el medidor de DO Orion Lab Star DO113
  • La cubierta antipolvo del medidor de la serie LSTAR-CVR Orion Lab Star protege su medidor del polvo y la suciedad mientras está almacenado, y es compatible con el medidor de pH Orion Lab Star PH111, el medidor de conductividad Orion Lab Star EC112 y el medidor de DO Orion Lab Star DO113
Accesorios adicionales compatibles con los medidores de la serie Orion Lab Star
  • Impresora compacta de cintas de tinta STARA-106, 100-240 V 50-60 Hz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Soporte de electrodos de la serie Orion Lab Star con soporte acoplable al medidor
Tipo Accesorio
Certificaciones/conformidad Ninguno
Compatibilidad Medidor de pH Orion Lab Star PH111, medidor de conductividad Orion Lab Star EC112 y medidor de DO Orion Lab Star DO113