Learn More
Thermo Scientific™ Reguladores de fuerza iónica (ISA) y reactivos especiales para ISE Orion™
Description
Tome mediciones de ISE más precisas y reproducibles con los reguladores de fuerza iónica (ISA) y reactivos especiales para ISE Thermo Scientific™ Orion™. Los reguladores de fuerza iónica se utilizan en análisis con electrodos de ión selectivo y los reactivos especiales se utilizan con algunos electrodos de ión selectivo.
Se agrega regulador de fuerza iónica a todas las muestras y patrones para crear una fuerza iónica de fondo uniforme que proporcione mediciones más reproducibles. El ISA regulador de pH para amoníaco (951211) y el ISA regulador de pH para bajos niveles de amoníaco (951210) incluyen un tinte de color azul indicador del pH para la verificación inmediata del pH correcto en patrones y muestras de amoníaco sin que sea necesario realizar ninguna medición del pH. El ISA regulador de pH para amoníaco (951211) evita el acomplejamiento del amoníaco e impide la formación de hidróxidos de metal, con lo que se puede determinar el amoníaco total de la muestra y obtener unos resultados más exactos. El ISA regulador de pH para bajos niveles de amoníaco (951210) es perfecto para muestras de amoníaco con una concentración de 10 ppm e inferior que no contienen interferencias metálicas.
Todos los reguladores de fuerza iónica y los reactivos especiales se suministran en frascos de 475 ml (1 pinta), a excepción de:
- Los modelos con n.º cat. 941709, suministrado en dos frascos de 1 l (2 x 1 cuarto de galón)
- Los modelos con n.º cat. 941609, suministrado en cuatro frascos de 475 ml (4 x 1 pinta)
- Los modelos con n.º cat. 940909, suministrado en un frasco de 3,7 l (1 gal)
- Los modelos con n.º cat. 940999, suministrado en cuatro frascos de 3,7 l (4 x 1 gal)
Specifications
Specifications
| Descripción | ISA para electrodos de bromuro, cadmio, cloruro, cobre, yoduro, sulfuro y tiocianato |
| Para utilizar con (equipo) | Electrodo de selección de iones, Cadmium Electrode, Chloride Electrode, Cupric Electrode, Iodide Electrode, Sufide Electrode, Thiocyanate Electrode |
| Tipo | Reactivos para electrodos de ion selectivo |
| Para utilizar con (aplicación) | Reguladores de fuerza iónica que se utilizan en análisis con electrodos de ión selectivo y reactivos especiales que se utilizan con algunos electrodos de ión selectivo |
| Envase | Frasco |
| Cantidad | 475 mL |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.