Learn More
Thermo Scientific™ Reguladores de fuerza iónica (ISA) y reactivos especiales para ISE Orion™
Descripción
Tome mediciones de ISE más precisas y reproducibles con los reguladores de fuerza iónica (ISA) y reactivos especiales para ISE Thermo Scientific™ Orion™. Los reguladores de fuerza iónica se utilizan en análisis con electrodos de ión selectivo y los reactivos especiales se utilizan con algunos electrodos de ión selectivo.
Se agrega regulador de fuerza iónica a todas las muestras y patrones para crear una fuerza iónica de fondo uniforme que proporcione mediciones más reproducibles. El ISA regulador de pH para amoníaco (951211) y el ISA regulador de pH para bajos niveles de amoníaco (951210) incluyen un tinte de color azul indicador del pH para la verificación inmediata del pH correcto en patrones y muestras de amoníaco sin que sea necesario realizar ninguna medición del pH. El ISA regulador de pH para amoníaco (951211) evita el acomplejamiento del amoníaco e impide la formación de hidróxidos de metal, con lo que se puede determinar el amoníaco total de la muestra y obtener unos resultados más exactos. El ISA regulador de pH para bajos niveles de amoníaco (951210) es perfecto para muestras de amoníaco con una concentración de 10 ppm e inferior que no contienen interferencias metálicas.
Todos los reguladores de fuerza iónica y los reactivos especiales se suministran en frascos de 475 ml (1 pinta), a excepción de:
- Los modelos con n.º cat. 941709, suministrado en dos frascos de 1 l (2 x 1 cuarto de galón)
- Los modelos con n.º cat. 941609, suministrado en cuatro frascos de 475 ml (4 x 1 pinta)
- Los modelos con n.º cat. 940909, suministrado en un frasco de 3,7 l (1 gal)
- Los modelos con n.º cat. 940999, suministrado en cuatro frascos de 3,7 l (4 x 1 gal)
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | TISAB III concentrado para electrodos de fluoruro |
| Para utilizar con (equipo) | Electrodo de selección de iones |
| Tipo | Reactivos para electrodos de ion selectivo |
| Para utilizar con (aplicación) | Reguladores de fuerza iónica que se utilizan en análisis con electrodos de ión selectivo y reactivos especiales que se utilizan con algunos electrodos de ión selectivo |
| Envase | Frasco |
| Cantidad | 475 mL |
Seguridad y manipulación
- TISAB III Concentrate with CDTA
- Atención
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P321-Se necesita un tratamiento específico (ver las instrucciones adicionales de primeros auxilios en esta etiqueta).
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- MIXTURE LIST-Contain: Ammonium Chloride, Ammonium Acetate, trans-1,2-Diaminocyclohexane-Tetraacetic Acid Monohydrate (CDTA
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.