Learn More
Thermo Scientific™ Patrones de calibración Orion™ ISE
Código de producto. 11956089
Cambiar vista
Click to view available options
Nombres de analitos o componentes:
Ammonia
Bromide
Calcium
Carbon Dioxide
Chloride
Chloride and Sodium
Cupric
Fluoride
Iodide
Lead
Nitrate
Potassium
Residual Chlorine
Sodium
Sodium Known Addition
Sulfate Standard for Lead ISE
Water Hardness
Concentración:
0,1 M
0.1M
1 o 10 ppm
1 ppm
10 ppm
100 ppm
1000 ppm
1000ppm
100ppm
10ppm
1m
2 ppm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
475 ML
475 ml
cada uno
32 product options available for selection
Product selection table with 32 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Nombres de analitos o componentes Concentración Tamaño de la unidad
11956089 Calcium 0,1 M 475 ml
11757677 Ammonia 0,1 M 475 ml
11767677 Ammonia 1000ppm 475 ml
11707687 Ammonia 100ppm 475 ml
11966079 Bromide 0,1 M 475 ml
11727677 Carbon Dioxide 0,1 M 475 ml
11737677 Carbon Dioxide 1000ppm 475 ml
11727657 Chloride and Sodium 0,1 M 475 ml
11747657 Chloride 1000ppm 475 ml
12059957 Chloride 100 ppm 475 ml
11727707 Residual Chlorine 100ppm 475 ml
11757657 Cupric 0,1 M 475 ml
11737647 Fluoride 0.1M 475 ml
11747647 Fluoride 100ppm 475 ml
11768236 Fluoride 10 ppm 475 ml
10252921 Fluoride 2 ppm 475 ml
11748236 Fluoride 1 ppm 475 ml
11777647 Fluoride 1 o 10 ppm 1 PCS
11727667 Iodide 0,1 M 475 ml
11976089 Lead 0,1 M 475 ml
11787667 Sulfate Standard for Lead ISE 0,1 M 475 ml
11762867 Nitrate 0,1 M 475 ml
11772867 Nitrate 1000ppm 475 ml
12891401 Nitrate 100ppm 475 ml
11757527 Nitrate 100ppm cada uno
11792867 Potassium 0,1 M 475 ml
11732787 Sodium 1000 ppm 475 ML
11797647 Sodium 100ppm 475 ml
11787647 Sodium 10ppm 475 ml
11742787 Sodium Known Addition 1000ppm 475 ml
11752737 Sodium Known Addition 1m cada uno
11712877 Water Hardness 100ppm 475 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 32 options available.
32 options
Código de producto. 11956089 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 922006
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    179.39€
    155.61€ / 475 ml
    Ahorro 23.78€
    13% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-01-2027
Tome mediciones de ISE reproducibles con los estándares de calibración Thermo Scientific™ Orion™ ISE. Diseñados para utilizar con electrodos de ión selectivo con durezas desde amoníaco hasta agua.
Tome mediciones de ISE reproducibles con los patrones de calibración Thermo Scientific™ Orion™ ISE. Diseñados para utilizar con electrodos de ión selectivo con durezas desde amoníaco hasta agua.
Todos los estándares se suministran en frascos de 1 pinta (475 ml), si no se india lo contrario.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Calcium Standard
Envase Frasco
Certificado de análisis Yes
Concentration or Composition Notes C of A Acceptance Range: 0.1000 M +/- 0.0005 M Calcium Chloride
Trazabilidad según el NIST Yes
Línea de productos Calcium Ion Selective Electrodes Including 9720BNWP
Nombres de analitos o componentes Calcium
Forma física Líquido
Concentración 0,1 M
Color Incolora
Para utilizar con (equipo) Electrodos de ion selectivo de calcio
Tipo de solución Patrón de calibración de electrodos selectivos de iones
Tipo Patrón de calibración de electrodos selectivos de iones
Cantidad 475 ml
Mostrar más Mostrar menos
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.