Learn More
- Home
- Products
- Tampones y patrones
- Patrones electroquímicos
- Patrones de electrodos de ion selectivo
- Thermo Scientific™ Patrones de calibración Orion™ ISE
Thermo Scientific™ Patrones de calibración Orion™ ISE
Código de producto. 11747657| Código de producto. | Nombres de analitos o componentes | Concentración | Tamaño de la unidad |
|---|---|---|---|
| 11747657 | Chloride | 1000ppm | 475 ml |
| 11757677 | Ammonia | 0,1 M | 475 ml |
| 11767677 | Ammonia | 1000ppm | 475 ml |
| 11707687 | Ammonia | 100ppm | 475 ml |
| 11966079 | Bromide | 0,1 M | 475 ml |
| 11956089 | Calcium | 0,1 M | 475 ml |
| 11727677 | Carbon Dioxide | 0,1 M | 475 ml |
| 11737677 | Carbon Dioxide | 1000ppm | 475 ml |
| 11727657 | Chloride and Sodium | 0,1 M | 475 ml |
| 12059957 | Chloride | 100 ppm | 475 ml |
| 11727707 | Residual Chlorine | 100ppm | 475 ml |
| 11757657 | Cupric | 0,1 M | 475 ml |
| 11737647 | Fluoride | 0.1M | 475 ml |
| 11747647 | Fluoride | 100ppm | 475 ml |
| 11768236 | Fluoride | 10 ppm | 475 ml |
| 10252921 | Fluoride | 2 ppm | 475 ml |
| 11748236 | Fluoride | 1 ppm | 475 ml |
| 11777647 | Fluoride | 1 o 10 ppm | 1 PCS |
| 11727667 | Iodide | 0,1 M | 475 ml |
| 11976089 | Lead | 0,1 M | 475 ml |
| 11787667 | Sulfate Standard for Lead ISE | 0,1 M | 475 ml |
| 11762867 | Nitrate | 0,1 M | 475 ml |
| 11772867 | Nitrate | 1000ppm | 475 ml |
| 12891401 | Nitrate | 100ppm | 475 ml |
| 11757527 | Nitrate | 100ppm | cada uno |
| 11792867 | Potassium | 0,1 M | 475 ml |
| 11732787 | Sodium | 1000 ppm | 475 ML |
| 11797647 | Sodium | 100ppm | 475 ml |
| 11787647 | Sodium | 10ppm | 475 ml |
| 11742787 | Sodium Known Addition | 1000ppm | 475 ml |
| 11752737 | Sodium Known Addition | 1m | cada uno |
| 11712877 | Water Hardness | 100ppm | 475 ml |
-
121.57€
115.48€ / 475 ml
Ahorro 6.09€
5% Descuento
Inicie sesión para ver el stock
Descripción
Tome mediciones de ISE reproducibles con los patrones de calibración Thermo Scientific™ Orion™ ISE. Diseñados para utilizar con electrodos de ión selectivo con durezas desde amoníaco hasta agua.
Todos los estándares se suministran en frascos de 1 pinta (475 ml), si no se india lo contrario.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Chloride Standard |
| Envase | Frasco |
| Certificado de análisis | Yes |
| Concentration or Composition Notes | C of A Acceptance Range: 1000 ppm +/- 10 ppm as Chloride |
| Trazabilidad según el NIST | Yes |
| Línea de productos | Chloride Ion Selective Electrodes Including 9617BNWP, 9417BN, 9417SC |
| Nombres de analitos o componentes | Chloride |
| Forma física | Líquido |
| Concentración | 1000ppm |
| Color | Incolora |
| Para utilizar con (equipo) | Electrodos de ion selectivo de cloruro |
| Tipo de solución | Patrón de calibración de electrodos selectivos de iones |
| Tipo | Patrón de calibración de electrodos selectivos de iones |
| Cantidad | 475 ml |
| Mostrar más Mostrar menos |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.