Learn More
Thermo Scientific™ Tiras de pulido para electrodos de ión selectivo de estado sólido Orion™, paquete de 24
Código de producto. 10428722
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Electrodo de selección de iones
Tipo:
Accesorios para electrodos selectivos de iones
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tipo Tamaño de la unidad
10428722 Electrodo de selección de iones Accesorios para electrodos selectivos de iones cada uno
10461213 Electrodo de selección de iones Accesorios para electrodos selectivos de iones cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10428722 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 948201
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Utilice los accesorios para electrodos selectivos de iones Thermo Scientific™ Orion™ para electrodos selectivos de iones de membrana de plástico y de estado sólido.
Utilice los accesorios para electrodos selectivos de iones Thermo Scientific™ Orion™ para electrodos selectivos de iones de membrana de plástico y de estado sólido.
Los mangos de los electrodos se utilizan con una combinación de membrana plástica o electrodos de media celda. Las tiras de pulido ayudan a restaurar el rendimiento de los electrodos selectivos de iones de estado sólido, de media celda o de combinación.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Tiras de pulido para electrodos de ión selectivo de estado sólido
Para utilizar con (equipo) Electrodo de selección de iones
Tipo Accesorios para electrodos selectivos de iones
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.