Learn More
Thermo Scientific™ Electrodo de yoduro Orion™, con conector BNC
Código de producto. 10191351
Cambiar vista
Click to view available options
Tipos de conector:
BNC
BNC resistente al agua
Tapón de rosca
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipos de conector Tamaño de la unidad
10191351 BNC resistente al agua cada uno
10169860 BNC cada uno
10288420 Tapón de rosca cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10191351 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 9653BNWP
Fecha estimada de envoi: 10-02-2027
Obtenga lecturas rápidas y estables con estos electrodos de yoduro.
Obtenga lecturas rápidas y estables con™™ los electrodos de yoduro Thermo Scientific Orion con la referencia Thermo Scientific™ Sure-Flow™ integrada. Diseño combinado que reduce la cantidad de muestra requerida y los residuos.
  • Número de catálogo de estándares de calibración: 945306: 0,1 M NaI, número de catálogo de ISA requerido: 940011
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipos de conector BNC resistente al agua
Descripción Con conector BNC resistente al agua
Junta Sure-Flow Junction
Material Epoxy
Para utilizar con (equipo) Medidores de ISE
Temperatura de funcionamiento (métrico) 0°C to 80°C
Tipo Electrodos de ion selectivo de combinación