Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Industrial Ion Selective Electrodes
Código de producto. 16805623
Cambiar vista
Click to view available options
Electrolito:
Cloruro
Tamaño de la unidad:
cada uno
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Electrolito Tamaño de la unidad
16805623 Cloruro cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Código de producto. 16805623 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 100025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3325.00€
    2215.28€ / paquete de 1
    Ahorro 1109.72€
    33% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
missing translation for 'validMainframeMsg'
Garantice resultados exactos para sus mediciones más importantes con los electrodos industriales de ión selectivos Thermo Scientific™ Orion™.
Ensure accurate results for your most important measurements with Thermo Scientific™ Orion™ Industrial Ion Selective Electrodes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Electrodo de semicelda con detección de cloruro
Tipo Electrodo selectivo de iones
Electrolito Cloruro
Certificaciones/conformidad Certificado de análisis, certificado de conformidad