Learn More
Thermo Scientific™ Electrodos de combinación de pH Orion Green
Código de producto. 11547054
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de solución de llenado:
Relleno de gel
Relleno de líquido
Junta:
Doble
Individual
solo
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de solución de llenado Junta unitSize
11547054 Relleno de gel Doble cada uno
10359834 Relleno de líquido Doble cada uno
11567054 Relleno de gel Individual cada uno
10709185 Relleno de líquido solo cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11547054 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor GD9106BNWP
Fecha estimada de envoi: 20-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los electrodos de combinación de pH Thermo Scientific Orion Green son respetuosos con el medio ambiente.
Los electrodos de combinación de pH Thermo Scientific Orion Green son respetuosos con el medio ambiente.
Los electrodos Thermo Scientific Orion Green son los primeros electrodos de pH para laboratorio que cumplen los requisitos de RoHS: no contienen plomo, mercurio ni otras sustancias peligrosas, facilitando y simplificando el desecho de los electrodos usados.
  • No hay problemas de eliminación, no hay costo de eliminación
  • Elección de modelos de unión simple para mediciones de agua limpia o modelos de unión doble para pruebas de agua sucia
  • Elección de modelos rellenables o de poco mantenimiento rellenos de gel
  • Epoxi resistente
  • Intervalo de pH: Desde 0 hasta 14
  • Dimensiones: 120 × 12 mm, tapón de 16 mm de diámetro
  • Conector BNC resistente al agua, cable de 1 m; se ajusta a cualquier medidor con entrada BNC
Garantía
  • 12 months from date of purchase (GD9156BNWP)
  • 6 months from date of purchase (GS9106BNWP and GD9106BNWP).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Llenado con gel de bajo mantenimiento
Tipos de conector El adaptador conector BNC a USS es resistente al agua y se requiere con este producto como una compra única. N.º de referencia: 13-641-890
Junta Doble
Material Cuerpo epóxico
Intervalo de pH De 0 a 14
Temperatura de funcionamiento (métrico) 0°C a 90°C
Tipo Electrodo combinado de pH verde, llenado con gel
Tipo de solución de llenado Relleno de gel
Para utilizar con (equipo) Medidor de pH Orion
Longitud del cable (imperial) 39,3 in
Longitud del cable (métrico) 1 m
Mostrar más Mostrar menos
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.