Learn More
Thermo Scientific™ Membrana para ISE de detección de gas Orion™, para electrodo de amoníaco de alto rendimiento
Código de producto. 10292441
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Electrodo de amoníaco de alto rendimiento 9512HPBNWP, 9512HPBNWP
Electrodo de dióxido de carbono 9502BNMP, 9502BNMP
Electrodos de amoniaco estándar 9512BNWP y 9512, 9512BNWP, 9512
Electrodos de amoníaco de alto rendimiento 9512HPBNWP y 9512HP, 9512HPBNWP, 9512HP
Incluye:
20 Loose Membranes
3 Bonded Membranes
3 Membranes
4 Membranes
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 20
paquete de 3
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Incluye Tamaño de la unidad
10292441 Electrodos de amoniaco estándar 9512BNWP y 9512, 9512BNWP, 9512 20 Loose Membranes paquete de 20
10408532 Electrodo de dióxido de carbono 9502BNMP, 9502BNMP 4 Membranes cada uno
10758971 Electrodos de amoniaco estándar 9512BNWP y 9512, 9512BNWP, 9512 3 Bonded Membranes paquete de 3
10554454 Electrodos de amoníaco de alto rendimiento 9512HPBNWP y 9512HP, 9512HPBNWP, 9512HP 20 Loose Membranes paquete de 20
10165673 Electrodo de amoníaco de alto rendimiento 9512HPBNWP, 9512HPBNWP 3 Membranes paquete de 3
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10292441 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 951204
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    251.00€
    200.65€ / paquete de 20
    Ahorro 50.35€
    20% Descuento
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Elija entre membranas sueltas o premontadas para facilitar el uso con las membranas para ISE de detección de gas Thermo Scientific™ Orion™.
Elija entre membranas sueltas o preensambladas para facilitar su uso con las membranas ISE Thermo Scientific™ Orion™ para detección de gases.
Las membranas frescas proporcionan un rendimiento óptimo con electrodos selectivos de iones con detección de gases. Los electrodos de amoníaco requieren membranas diferentes si se utiliza un electrodo estándar o un electrodo de amoníaco de alto rendimiento.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Para electrodo de amoniaco estándar 9512BNWP; amoniaco 9512; 20 membranas sueltas
Para utilizar con (equipo) Electrodos de amoniaco estándar 9512BNWP y 9512, 9512BNWP, 9512
Tipo Membrana para ISE de detección de gas
Incluye 20 Loose Membranes
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.