Learn More
Thermo Scientific™ Electrodos de fluoruro Orion™
Código de producto. 10374141
Cambiar vista
Click to view available options
Tipos de conector:
BNC resistente al agua
Se requiere un adaptador BNC con este producto como compra única. N.º de referencia: 13-641-890
Tapón de rosca
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipos de conector Tamaño de la unidad
10374141 BNC resistente al agua 1 PCS
10769161 Se requiere un adaptador BNC con este producto como compra única. N.º de referencia: 13-641-890 cada uno
10663951 Tapón de rosca 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10374141 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 9609BNWP
Fecha estimada de envoi: 05-01-2027
Mida los iones libres de fluoruro en soluciones acuosas de forma rápida, sencilla, exacta y económica con estos electrodos de fluoruro.
Mida los iones libres de fluoruro en soluciones acuosas de forma rápida, sencilla, exacta y económica con los electrodos de fluoruro Thermo Scientific™ Orion™. La junta Thermo Scientific™ Sure-Flow™ permite una limpieza sencilla y es fácil de usar en muestras difíciles. El electrodo de semicelda requiere un electrodo de referencia independiente. Recomendamos que se utilice el electrodo de referencia 900100 con los electrodos de semicelda 9409BN y 9409SC.
La medición de fluoruro en agua potable usando un electrodo de ion selectivo es un método aprobado por la ASTM: Este electrodo no precisa de un electrodo de referencia independiente ASTM D 1179 A, de forma que resulta idóneo para su uso con pequeños volúmenes de muestras.
  • La junta Sure-Flow de flujo libre garantiza potenciales estables sin desviación.
  • Cuando las juntas de electrodo convencionales se obstruyen, la junta Sure-Flow puede abrirse y desatascarse con solo presionar el tapón.
  • El electrodo de semicelda de fluoruro empleado junto con el electrodo de referencia de junta simple Orion 900100 ofrece las ventajas derivadas del diseño de junta Sure-Flow:
    • Número de catálogo de estándares de calibración: 940906 — 0,1 M NaF; 940907 — 100 ppm F-; 040906 — 1 ppm F- con TISAB II; 040907 — 2 ppm F- con TISAB II; 940908 — 10 ppm F- con TISAB II
    • Número de catálogo de ISA requerido: 940909 — TISAB II; 940911 — TISAB III
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Aplicaciones Water, wastewater, stack gases, bones, plating baths, acids, minerals, dental, tissue, soil, food, supplements.
Tipos de conector BNC resistente al agua
Descripción Combinación de estado sólido ionplus Sure-Flow
Diámetro del cuerpo (imperial) 0,51 in
Diámetro del cuerpo (métrico) 13mm
Tipo de solución de llenado 900061 (9609BNWP y 960900); 900001 con electrodo de referencia de junta simple 900100 (9409BN, 9409SC y 940900)
Junta La junta Sure-Flow de flujo libre garantiza potenciales estables sin desviación
Longitud (imperial) 4,33 in
Longitud del cable (imperial) 39 in
Longitud (métrico) 110mm
Longitud del cable (métrico) 1 m
Material Epoxi
Temperatura de funcionamiento (imperial) Continuo: De 32 °F a 176 °F; Intermitente: De 32° a + 212°F
Certificaciones/conformidad ASTM D1179, Standard Methods 4500-F C, EPA SW-846 9214, ASTM D3761, ISO 10359-1, EN 16279, ISO 4694, EPA Methods 13B and 14A
Para utilizar con (equipo) Medidores de ISE
Temperatura de funcionamiento (métrico) Continuo: De 0 °C a 80 °C; Intermitente: De 0 a 100 °C
Tipo Electrodo de ion selectivo combinado
Intervalo de medición 1 x 10-6 M to saturated 0.02 ppm to saturated
Parámetro Combination Ion Selective Electrode
Refillable Yes