Learn More
Thermo Scientific™ Soluciones de llenado Orion™ para electrodos de referencia de analizadores de procesos
Código de producto. 15827134
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Electrodos de referencia Orion™ 100056/210056
Electrodos de referencia Orion™ 100057
Tamaño de la unidad:
480 ml
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
15827134 Electrodos de referencia Orion™ 100056/210056 cada uno
16815623 Electrodos de referencia Orion™ 100057 480 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 15827134 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 181073
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-01-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Mejore el rendimiento y alargue la vida útil de los electrodos de ión selectivo que se utilizan en los analizadores de procesos Thermo Scientific™ Orion™ con esta solución de llenado.
Mejore el rendimiento y alargue la vida útil de los electrodos de ión selectivo que se utilizan en los analizadores de procesos Orion con las soluciones de llenado Thermo Scientific™ Orion™ para electrodos de referencia de analizadores de procesos.
Soluciones de llenado para electrodos de referencia de los analizadores de procesos Orion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Tipo Soluciones de llenado
Cantidad 5 x 60 mL
Para utilizar con (equipo) Electrodos de referencia Orion™ 100056/210056
compliance-icons
Product Identifier
  • Reference Electrode Internal Filling Solution
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
Hazard Statement
  • H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
Precautionary Statement
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: cesium chloride, triton x-100
Periodo de garantía limitado:Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.Exención de responsabilidad para la restricción de uso en investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.