Learn More
Thermo Scientific™ Sonda de OD de epoxi estándar Orion™ para laboratorio o campo, compatible con medidores de la serie Star
Código de producto. 10434322
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud del cable (métrico):
3 m
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud del cable (métrico) Tamaño de la unidad
10434322 3 m cada uno
1 options
Código de producto. 10434322 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 081010MD
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1268.92€
    824.45€ / paquete de 1
    Ahorro 444.47€
    35% Descuento
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Utilice esta sonda de OD de epoxi estándar en el laboratorio o en el campo para obtener resultados fiables independientemente del entorno.
Utilice este producto como indica su nombre, ya sea en el laboratorio o en el campo. El cuerpo resistente y la versatilidad de la sonda de OD epoxi estándar Thermo Scientific™ Orion™ para laboratorio o en el campo proporciona resultados fiables independientemente del entorno.
Componentes
  • Tapones de membrana: 081003
  • Solución de membrana: 080514
  • Kit de mantenimiento: 080113
La sonda de OD epoxi estándar 081010 se utiliza con los medidores 805Aplus, 810Aplus y 850Aplus.
La sonda de OD epoxi estándar 081010MD se utiliza con los medidores de la serie Star.
Recomendada para:
Aplicaciones de laboratorio o en el campo..
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Compatible con los medidores de la serie Star
Desviación <1 %/día
Longitud del cable (imperial) 9,8 ft
Longitud del cable (métrico) 3 m
Flujo de muestra mín. 20 cm/s
Tiempo de respuesta 90 % del valor final en 10 s
Tipos de sensores Dissolved Oxygen
Para utilizar con (equipo) Medidores de la serie Orion Star
Tipo Sonda de OD, epoxi
Dissolved Oxygen (Concentration Range) 0 to 90 mg/L
Temperatura de funcionamiento (métrico) De 0 °C a 50 °C