Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Electrode Extension Cables
Descripción
Extend the length of an electrode cable by 15' (4.57m) when using the Thermo Scientific™ Orion™ Electrode Extension Cables. Can be used with Orion ATC probes, any reference electrode with 2mm pin tip connector or any electrode with a BNC connector.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipos de conector | BNC |
| Descripción | Cable de extensión, conector BNC de 4,5 metros (15 pies) |
| Para utilizar con (equipo) | Medidores y sondas con conectores BNC |
| Tipo | Cables de extensión de electrodo |
| Longitud del cable (imperial) | 15 ft |
| Longitud del cable (métrico) | 4,57 m |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.